Fortfahren mit
24449
Supelcarb HC Kohlenwasserstofffalle
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
120 cc
fitting
1/4 in. fitting
General description
Beseitigt Organika aus Trägergasen, Luft und Wasserstoff. Wir stellen diese Fallen in unseren eigenen Einrichtungen her, um das sauberste Material und das beste Auffangvermögen pro Gramm sicherzustellen – Supelcarb HC Adsorbens hat die doppelte Aufnahmekapazität von Aktivkohle.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2444822446503118
description
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
description
S-trap, 1/8 in. fitting
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
volume
120 cc
volume
120 cc
volume
120 cc
volume
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/8 in. fitting
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1313-99-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)