Merck
20324AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Chirale HPLC-Säule 2000 RSP
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L45
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyclodextrin, beta- phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
3.5-7
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Die Hydroxylgruppen auf der Oberfläche des β-Cyclodextrins werden mit (R,S)-Propylenoxid in Reaktion gebracht, um eine allgemein nützliche chirale stationäre Phase zu produzieren. Es ist auch zur Trennung nicht-aromatischer Strukturen wie t-Boc-Aminosäuren fähig, für die es die Standardmethodik ist.
  • Gebundene Phase: (R,S)-Hydroxypropyl-modifiziertes β-Cyclodextrin
Anwendung
Die Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chirale HPLC-Säule umfasst im Wesentlichen native und derivatisierte βγCyclodextrine.[1] Sie wurde bereits in zahlreichen chiralen Trennungen eingesetzt, wobei die organischen Moleküle selektiv im Cyclodextrin-Hohlraum eingefangen werden.[1]
Empfohlene Produkte
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rare case of rhabdomyolysis with therapeutic doses of phendimetrazine tartrate.
DK, et al.
American Journal of Therapeutics, 13(2), 175-176 (2006)
Liquid chromatographic separation of zalcitabine and its stereoisomers
Scypinski, Stephen; Ross, Arthur J.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 12 (10), 1271-1276 (1994)
Solid-phase extraction of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids by two polymeric cartridges for liquid chromatographic analysis
He, Hua, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 814 (2), 385-391 (2005)
C Pham-Huy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 700(1-2), 155-163 (1997-12-09)
The simultaneous determination of methadone (Mtd) enantiomers and its major metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP), in human urine and serum by enantioselective HPLC using a new Cyclobond 1-2000 RSP column is described. After alkaline extraction from urine or serum with estazolam as
High-performance liquid chromatographic determination of the isomeric purity of a series of dioxolane nucleoside analogues
Di Marco, M.P., et al.
Journal of Chromatography A, 645 (1), 107-114 (1993)
Verwandter Inhalt
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf