Merck
50197-U
HPLC-Säule Partisil 10 SCX
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Partisil-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for USP L9
Qualitätsniveau
Produktlinie
Partisil
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Partisil
Kennzeichnungsgrad
10% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
sulphonic acid
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
85 Å
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Partisil SCX ist eine starke Kationenaustauschphase, die auf Benzolsulfonsäuregruppen basiert und im pH-Bereich von 1,5 bis 7,0 stabil ist. Geeignete Anwendungen sind zum Beispiel Nukleoside, Aminosäuren, Polyamine, Arzneimittel und andere kationische Spezies.
Anwendung
  • Determination of 3 methyl-L-histidine in human urine by ion exchange high performance liquid chromatography: Diese Studie zeigt die Präzision und Wirksamkeit der Partisil-10-SCX-HPLC-Säule in biochemischen Analysen, insbesondere bei der Beurteilung von Stoffwechselveränderungen bei postoperativen Patienten. Sie hebt die Anwendung der Säule im klinischen Umfeld hervor und unterstreicht ihre Rolle bei der Überwachung und Beurteilung der Genesung auf der Intensivstation (Robert & Serog, 1984).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 칼럼의 USP code를 알고싶습니다.
    1 answer
    1. Partisil 10 SCX HPLC Column, product 50197-U, is suitable for USP L9. Per the USP - "L9 is porous silica having a chemically bonded, strongly acidic cation-exchange coating, 3-10 um in diameter (SCX)".