Merck
504971
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × ID:
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich:
300 m2/g
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
C18 (octadecyl) phase
Porengröße:
180 Å
Matrix:
silica gel, high purity, spherical particle platform
Produktbezeichnung
Discovery® C18 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
3 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie Discovery® C18 für jede Methode, die eine C18-Säule erfordert. Durch die ausgezeichnete Peakform, Reproduzierbarkeit und Stabilität ist sie die Säule der Wahl für alle routinemäßigen bis anspruchsvollen C18-Methoden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Hervorragende Peakform bei basischen und sauren Analyten
  • Stabile, gering blutende LC/MS-Trennungen
  • Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
  • Geringere Hydrophobität als viele vergleichbare C18-Säulen für schnellere Analysen
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Yuan-Qing Xia et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(12), 1831-1837 (2006-05-18)
A major challenge in selecting an appropriate stationary phase for diastereomeric separation is that it is difficult to predict which of the commercially available stationary phases could achieve the required liquid chromatographic (LC) separation. This work describes the selection and
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
R Nageswara Rao et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 873(1), 119-123 (2008-08-30)
A highly sensitive and specific liquid chromatography/tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method for investigating the pharmacokinetics of adrafinil in rats was developed. Rat serum pretreated by solid-phase extraction (SPE) was analyzed by LC-MS/MS with an electrospray ionization (ESI) interface. The mobile
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC