Merck
15024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Chirobiotic V2 TM=["Astec"] Chromatography Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Astec® CHIROBIOTIC® V2 chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å
operating pH range
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Neutrale Moleküle, Amide, Säuren, Ester und Amine weisen auf diesen vancomycinbasierten CSPs eine signifikante Enantioselektivität auf. Eine breite Vielfalt von sekundären und tertiären Aminen wurde im polaren ionischen Modus auf der CHIROBIOTIC® V getrennt. Die CHIROBIOTIC® V hat viele der Trenneigenschaften von proteinbasierten stationären Phasen demonstriert, aber mit außergewöhnlicher Stabilität und einer deutlich höheren Probenkapazität. Bestimmte chirale Analyten, die in keinen anderen chiralen stationären Phasen als getrennt beschrieben wurden, wurden getrennt. CHIROBIOTIC® V und V2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bindungschemie und der Porengröße des Trägerteilchens, was ihnen eine unterschiedliche Selektivität und präparative Kapazität verleiht.
  • Gebundene Phase: Vancomycin
  • pH-Betriebsbereich: 3,5–7,0
  • Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
  • Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Anwendung
  • Chiral analysis of dextromethorphan and levomethorphan in human hair by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This study utilized the CHIROBIOTIC® V2 column to achieve chiral separation of dextromethorphan and levomethorphan in human hair, highlighting the column′s application in forensic toxicology for precise enantiomeric analysis (Ji et al., 2022).
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma: This research demonstrates the application of CHIROBIOTIC® V2 for pharmacokinetic studies in rats, establishing a method for enantioselective determination that can be crucial for drug development and therapeutic monitoring (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase: The use of CHIROBIOTIC® V2 column in developing a new HPLC method for the separation of warfarin enantiomers underscores its utility in clinical analysis and therapeutic drug monitoring, showing its broad applicability in biomedical research (Malakova et al., 2009).
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
New chemo-enzymatic approaches for the synthesis of (R)- and (S)-bufuralol
Nagy, Botond, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 25 (18-19), 1316-1322 (2014)
Doris Frühauf et al.
Journal of chromatography. A, 1269, 242-254 (2012-10-30)
A sub-minute enantioselective normal phase high performance liquid chromatographic (HPLC) method for the analysis of a chiral precursor molecule employed frequently in folic acid syntheses was developed, optimized and successfully validated according to ICH-guidelines. It could be shown that ultra-high
Enantioselective and sensitive determination of carvedilol in human plasma using chiral stationary-phase column and reverse-phase liquid chromatography with tandem mass spectrometry
Jiang, Juanjuan, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 960, 92-97 (2014)
Validation of a chiral liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of pantoprazole in dog plasma
Chen, Meixia, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 906, 85-90 (2012)
Protokolle
Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Verwandter Inhalt
Astec CHIROBIOTIC™ V2 Chiral HPLC Columns offered by Sigma-Aldrich. The polar organic and the polar ionic modes have become increasingly popular largely because of their ideal compatibility with MS detection and preparative LC.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigen