Fortfahren mit
XNAPG
SYBR® Green Extract-N-Amp Plant PCR-Kit
sufficient for 100 preparations
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
€ 320,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 preparations, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable
input
crude DNA
detection method
SYBR® Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
SYBR® Green Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kit wird für eine schnelle und verlässliche direkte PCR aus einem breiten Spektrum von Pflanzenblattgewebe empfohlen.
Das SYBR Green Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kit enthält alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von genomischer DNA aus dem Blattgewebe von Pflanzen, gekoppelt mit der direkten Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Amplifikation und dem Echtzeitnachweis erforderlich sind. Das Einfrieren von Pflanzengewebe in flüssigem Stickstoff bzw. eine mechanische Unterbrechung und vollständige genomische DNA-Aufreinigung sind überflüssig.
In dem Kit werden zwei Lösungen bereitgestellt, die kombiniert werden, um die genomische DNA aus dem Blattgewebe freizusetzen und die PCR-hemmenden Substanzen zu neutralisieren. Die in die Lösung freigesetzte genomische DNA dient dem SYBR Green Extract-N-Amp PCR ReadyMix als Matrix. Dieser ReadyMix, der einen SYBR Green Fluoreszenzfarbstoff, Taq, JumpStart-Antikörper, dNTP und MgCl2 enthält, ist speziell für die Amplifikation von Zielsequenzen im Zelllysat formuliert.
Features and Benefits
  • Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
  • Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
  • Speziell formulierter PCR ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit dem Extrakt
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
  • SYBR® Green I dient als nichtspezifischer Reporter für Echtzeit-PCR
  • SYBR® Green I Farbstoff ist preiswert, anwenderfreundlich sowie hochsensitiv
  • Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
  • Kein langwieriger enzymatischer Aufschluss
  • Extrakt bei 4° C mindestens 6 Monate stabil
Other Notes
Das Protokoll setzt eine PCR-Reaktion mit 20 μL ein.
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNAP2XNATGXNATRG
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
detection method
SYBR® Green
detection method
-
detection method
-
detection method
-
feature
dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
usage
sufficient for 100 preparations, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 reactions
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Extraction Solution
    SDB
  • Dilution Solution
    SDB
  • SYBR® Green Extract-N-Amp PCR ReadyMix
    SDB
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)