Merck
X4626
Sigma-Aldrich
XTT Natriumsalz
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
2,3-Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilid Inneres Salz
Größe auswählen
100 MG
€ 503,00
500 MG
€ 2.030,00
€ 503,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 503,00
500 MG
€ 2.030,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N7NaO13S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
673.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.75
€ 503,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90%
Form
powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
Anwendung(en)
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
InChIKey
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
XTT (sodium 3′-[1-[(phenylamino)-carbony]-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy-6-nitro)benzene-sulfonic acid hydrate) is a tetrazolium salt, which forms water-soluble formazan on bioreduction.[1]
Anwendung
XTT wurde in Verbindung mit Phenazinmethosulfat (PMS) zum Screenen menschlicher Krebszelllinien verwendet. Der Tetrazoliumfarbstoff wurde auch für die Studie von Pilz-Zellschäden verwendet, sowie zur Prüfung der antimikrobiellen Empfindlichkeit von Staphylokokken, und in der Candida Biofilm-Forschung. Einschränkungen des XTT-Assays wurden berichtet.
XTT sodium salt has been used to assess cell viability.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
XTT (sodium 3′-[1-[(phenylamino)-carbony]-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy-6-nitro)benzene-sulfonic acid hydrate) is acted upon by dehydrogenases present in metabolically active cells. This produces water soluble formazan, which is a highly colored product. Thus, it offers an advantage in colorimetric proliferation assays, as opposed to MTT, as the product is already soluble and no formazan crystals are formed.[3]
Prinzip
XTT wird in lebenden Zellen metabolisch zu einem kolorimetrischen, wasserlöslichen Formazan-Produkt reduziert.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antimicrobial activity, cytotoxicity and chemical analysis of lemongrass essential oil (Cymbopogon flexuosus) and pure citral
Adukwu EC, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 100(22), 9619-9627 (2016)
Amos C Hung et al.
Oncology letters, 22(5), 774-774 (2021-10-01)
Esophageal cancer is one of the most common malignancies and leading cause of cancer-associated mortality worldwide. However, the molecular mechanisms underlying esophageal cancer progression and the development of clinical tools for effective diagnosis remain unclear. Resistin, which was originally identified
Jesús Gandara-Loe et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(2), 1924-1931 (2018-12-19)
Metal-organic frameworks (MOFs) have been evaluated as potential nanocarriers for intraocular incorporation of brimonidine tartrate to treat chronic glaucoma. Experimental results show that UiO-67 and MIL-100 (Fe) exhibit the highest loading capacity with values up to 50-60 wt %, whereas
L M Jost et al.
Journal of immunological methods, 147(2), 153-165 (1992-03-04)
A tetrazolium compound, XTT, bioreducible to a water-soluble formazan was used to develop a simplified cellular cytotoxicity assay. Most (13/15 melanoma and 2/3 colon carcinoma cell lines tested metabolized XTT greater than 50 times more efficiently than the lymphoid effector
N W Roehm et al.
Journal of immunological methods, 142(2), 257-265 (1991-09-13)
A new tetrazolium salt XTT, sodium 3'-[1-[(phenylamino)-carbonyl]-3,4-tetrazolium]-bis(4-methoxy-6- nitro)benzene-sulfonic acid hydrate, was evaluated for use in a colorimetric assay for cell viability and proliferation by normal activated T cells and several cytokine dependent cell lines. Cleavage of XTT by dehydrogenase enzymes