Fortfahren mit
P9625
Phenazin-Methosulfat
powder, electron acceptor
Synonym(e):
5-Methylphenazinium-methylsulfat, N-Methyl-phenazonium-methylsulfat, PMS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,60
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H11N2 · CH3SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-072-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3898869
Form:
powder
€ 46,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenazin-Methosulfat,
form
powder
Quality Segment
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
UV absorption
λ: 387.5 nm Amax
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
General description
Phenazine sind heterozyklische Verbindungen, die als Sekundärmetaboliten von Bakterien produziert werden.
Application
Phenazinmethosulfat wird zusammen mit Ascorbinsäure zur Bestimmung der Stickoxid-Reduktase-Aktivität eingesetzt.
Phenazinmethosulfat wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil der Succinat-Dehydrogenase-Enzym-Substratlösung,[1]
  • zur Induzierung der Bildung von Superoxid-Radikalen in Erythrozyten-Suspensionen und zur Untersuchung seines Einflusses auf die Verformbarkeit von Erythrozyten
  • als Bestandteil von Komplex-II-Histochemie-Medien
Biochem/physiol Actions
Phenazinmethosulfat (PMS) wirkt als guter Elektronenakzeptor. PMS wird nichtenzymatisch durch NADH (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid) und NADPH (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat) reduziert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P45441517006SML3146
description
-
description
powder or crystals, ≥95%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
UV absorption
λ: 387.5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)