Fortfahren mit
M8640
1-Methoxy-5-Methylphenaziniummethylsulfat
≥95% purity , powder
Synonym(e):
1-Methoxyphenazin-methosulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
265-579-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methoxy-5-Methylphenaziniummethylsulfat, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
composition
Nitrogen: ≥ 7.9%
technique(s)
titration: suitable
color
red to brown
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Methoxy-5-methylphenaziniummethylsulfat (MPMS) ist ein photochemisch stabiler Vermittler des Elektronentransports zwischen NAD(P)H und Tetrazolium-Farbstoffen. Die reduzierte Form von MPMS wandelt Tetrazoliumsalz zu der violetten Ausfällung Formazan um. Es ist ein besonders stabiler und nichtenzymatischer Elektronenträger, der den Elektronentransfer in vitro durch Hydrogenasen an verschiedene Elektronenakzeptoren wie Tetrazolium-Farbstoffe oder die Elektrode einer enzymatischen elektrolytischen Zelle vermittelt.
Application
1-Methoxy-5-methylphenazinium-methylsulfat wird als Puffer- oder Lösungskomponente zur Untersuchung von Lactat-Dehydrogenase und Succinat-Dehydrogenase aus Muskelgewebe verwendet.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patries M Herst et al.
Biochimica et biophysica acta, 1767(2), 170-177 (2007-02-03)
Oxygen consumption for bioenergetic purposes has long been thought to be the prerogative of mitochondria. Nevertheless, mitochondrial gene knockout (rho(0)) cells that are defective in mitochondrial respiration require oxygen for growth and consume oxygen at the cell surface via trans-plasma
S Nakamura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 101(2-3), 321-326 (1980-02-28)
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate (1-methoxyPMS) is a photochemically stable electron mediator between NAD(P)H and tetrazolium dyes. We have examined the efficiency of 1-methoxyPMS as an electron mediator in the assay of human lactate dehydrogenase (LDH, EC 1.1.1.27) and the activity staining
Kuniyo Inouye et al.
Journal of biochemistry, 131(1), 97-105 (2002-01-05)
A synchronous enzyme-reaction system using water-soluble formazan and a non-enzymatic electron mediator was developed and applied to an enzyme immunoassay (EIA). The reaction system consists of four steps: (I) dephosphorylation of NADP(+) to produce NAD(+) by alkaline phosphatase (ALP), (II)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8640-100MG04061834063421
M8640-500MG04061832343631