Merck
B6916
Bradford-Reagenz
for 0.1-1.4 mg/ml protein
Bradford Reagent
Synonym(e):
Coomassie dye binding protein assay, Protein dye reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 ML
€ 161,00
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161500
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
S4942S5692DUO92013
form
solution
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
General description
Bei dem Bradford-Assay wird der Proteinlösung Coomassie-Brillantblau G-250 hinzugefügt. Der Farbstoff Coomassie-Brillant-Blau lagert sich an basische und aromatische Aminosäuren an und verursacht damit bei der Proteinbestimmung eine Verschiebung in der Absorption.[1]
Application
Das Bradford-Reagenz wird zur Bestimmung der gesamten Proteinkonzentration verwendet.[2][3][4]
Features and Benefits
  • Das Reagenz ist gebrauchsfertig. Kein Mischen bzw. keine Verdünnung erforderlich.
  • Die Farbentwicklung geht schnell vonstatten. Nach nur fünf Minuten Inkubation wird die Probe bei 595 nm abgelesen.
  • Reduzierende Zucker und reduzierende Substanzen zusammen mit Thiolen beeinträchtigen dieses Reagenz nicht.
  • Das Reagenz eignet sich für Mikro-Assays (1 - 10 μg/ml) und Standard-Assays (50 - 1400 μg/ml).
  • Es kann bei Mikrotiterplatten-Assays verwendet werden.
  • Kostengünstiger Assay.
Legal Information
used together
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Role of rpoS in the development of cell envelope resilience and pressure resistance in stationary-phase Escherichia coli.
Charoenwong D et al.
Applied and Environmental Microbiology, 77, 5220-5229 (2011)
Sin-Jin Li et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(3), 760-767 (2016-06-28)
The cellular mechanisms of obesity-induced cardiomyopathy are multiple and not completely elucidated. The objective of this study was to differentiate two obesity-associated cardiomyopathy miniature pig models: one with the metabolic syndrome (MetS), and one with a metabolically healthy obesity (MHO).
Tracey Welham et al.
Journal of experimental botany, 60(12), 3353-3365 (2009-05-29)
Neutral/alkaline invertases are a subgroup, confined to plants and cyanobacteria, of a diverse family of enzymes. A family of seven closely-related genes, LjINV1-LjINV7, is described here and their expression in the model legume, Lotus japonicus, is examined. LjINV1 previously identified
Influence of condensing equipment and temperature on exhaled breath condensate pH, total protein and leukotriene concentrations.
Czebe K et al.
Respiratory Medicine, 102, 720-720 (2008)
M Tal et al.
The Journal of biological chemistry, 260(18), 9976-9980 (1985-08-25)
Dimethyl sulfoxide was found to be effective for extraction of Coomassie Brilliant Blue R-250 (Coomassie R) from stained proteins on polyacrylamide gel slices. A good correlation was found between the ability of different proteins to bind Coomassie R and their
Artikel
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Protokolle
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
Verwandter Inhalt
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Proteinquantifizierungsmethoden, Reagenzien und Immunassaytechnologie für die präzise Messung der Proteinkonzentration in unterschiedlichen Proben.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Alle anzeigen
Questions
1–10 of 12 Questions  
  1. Talking about the Bradford reagent, I read that: The linear concentration range is 0.1-1.4 mg/mL of protein... does this mean I can prepare these concentrations of protein which will then be diluted when mixed with a certain amount of reagent?
    1 answer
    1. For the Standard 3.1 mL Assay and 96 Well Plate Assay, the protein standards should be prepared in the range of 0.1 - 1.4 mg/mL. This is not the final concentration of the protein after being diluted in the assay.
      For the full protocol, please refer to the document found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/479/b6916bul-ms.pdf
      Helpful?
  2. Does phenol red interfere with the assay? Can I measure protein concentration in cell culture media that has phenol red? It interfered with my BCA assay.
    1 answer
    1. Yes, phenol red at concentrations above 0.5 mg/mL will cause interference. Concentrations below 0.5 mg/mL are expected to be compatible.
      Helpful?
  3. Hallow, Does Bradford Reagent B6916 have color? I don't see it the SDS
    1 answer
    1. The color of this product can range from Faint Yellow-Brown to Light Brown. The exact result will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b6916#product-documentation
      Helpful?
  4. Does this product (B6916) suitable for use with buffers with 1% SDS?
    1 answer
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. This chart indicates that this reagent is compatible with concentrations of SDS up to 0.125%.
      Helpful?
  5. Can i use this reagent to quantify protein range from 0-10 ug? May i dilute this bradford reagent, and if i do, will it affect the accuracy of the reading?
    1 answer
    1. The Bradford method has a lower limit of detection of 20 ug/mL. The Lowry method has a lower limit of 10 ug/mL. Concentration of the sample may be necessary.
      See the links below for additional helpful information:
      Protein Quantitation Methods-
      https://www.sigmaaldrich.com/applications/protein-biology/protein-quantitation
      Amicon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-concentration-and-buffer-exchange/amicon-ultra-centrifugal-filters
      Centricon Centrifugal Filters-
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/centriconplus70centrifugalfilter1234598765
      Helpful?
  6. How long is the  reagant stable or can it separate and require mixing prior to use? 
    1 answer
    1. Albumins are readily soluble in water and can only be precipitated by high concentrations of neutral salts such as ammonium sulfate. The solution stability of BSA is very good (especially if the solutions are stored as frozen aliquots). In fact, albumins are frequently used as stabilizers for other solubilized proteins (e.g., labile enzymes). However, albumin is readily coagulated by heat. When heated to 50°C or above, albumin quite rapidly forms hydrophobic aggregates which do not revert to monomers upon cooling. At somewhat lower temperatures aggregation is also expected to occur, but at relatively slower rates.
      Please see the product data sheet which describes the solution stability of BSA:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/351/531/a8412pis.pdf
      Helpful?
  7. When using Product B6916, Bradford Reagent, what can I do if I have a very dilute sample in a large volume?
    1 answer
    1. The micro assay using this same reagent may be an option for you. The micro assay is used when a large volume (at least 1 mL) of a dilute sample is available for testing. The linear concentration range of this assay is lower than the standard or multiwell plate assays, (1-10 μg of total protein in 1 mL).
      Helpful?
  8. What is the useful concentration range that can be measured by Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. The Bradford Reagent requires no dilution and is suitable for micro, multiwell plate, and standard (cuvet) assays. The linear concentration range is 0.1-1.4 mg/mL of protein, using BSA (bovine serum albumin) as the standard protein.
      Helpful?
  9. Will the buffer or solution my protein is in interfere with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. A compatibility chart is listed in the bulletin. If your substance is not listed, then we recommend testing this by diluting the standard protein samples in the same buffer as the unknown samples.
      Helpful?
  10. Is the BSA standard supplied with Product B6916, Bradford Reagent?
    1 answer
    1. No, we do not supply the BSA standard with this reagent. We recommend using one of the following products: Protein Standard (BSA) Solution, (2 mg/mL), Product No. P0834 or Protein Standard (BSA) Solution, (1 mg/mL), Product No. P0914, if lower concentrations of protein are to be measured.
      Helpful?
1–10 of 12 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review