Merck
BCA1
Bicinchoninsäure-Kit für die Proteinbestimmung
for 200-1000 μg/ml protein
Synonym(e):
BCA-Protein Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KIT
€ 451,00
€ 451,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for ~500 assays
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
QPBCAB964357697
usage
sufficient for ~500 assays
usage
-
usage
-
usage
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
Das Bicinchoninsäure-Kit wird zur Proteinschätzung in Speichelproteomproben,[1] menschlichen embryonalen 293-Nierenzellen[2] und Lutealzellen verwendet.[3]
Biochem/physiol Actions
Proteine reduzieren alkalisches Cu(II) auf konzentrationsabhängige Weise zu Cu(I). Bicinchoninsäure ist ein hochspezifisches chromogenes Reagenz für Cu(I) und bildet einen violetten Komplex mit einem Absorptionsmaximum bei 562 nm. Die Absorption ist direkt proportional zur Proteinkonzentration. Dies ist eine Alternative zum Folin-Ciocalteu-Reagenz für die Proteinbestimmung.
Features and Benefits
  • Einfacher, empfindlicher kolorimetrischer Assay für Proteine
  • Zwei stabile Reagenzien werden für die Arbeitslösung verwendet
  • Schneller und einfacher als der Lowry-Protein-Assay
  • Kompatibel mit vielen Detergentien, sowohl ionischen als auch nichtionischen
  • Weniger Unterschiede zwischen den verschiedenen Proteinen als beim Bradford-Farbstoff-Bindungs-Assay
  • Anpassungsfähig für den Einsatz in Mikrotiterplatten
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Bicinchoninic Acid Solution 1 L
  • 4%(w/v) CuSO4 · 5H2O Solution 25 mL
  • Protein Standard Solution 5 x 1
used together
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Salivary proteome patterns of individuals exposed to High Altitude
Jain S, et al.
Archives of Oral Biology, 96, 104-112 (2018)
Human OATP1B1 (SLCO1B1) transports sulfated bile acids and bile salts with particular efficiency
Toth B, et al.
Toxicology in vitro, 52, 189-194 (2018)
D Jantas et al.
Neurotoxicity research, 25(2), 208-225 (2013-10-10)
Tianeptine (Tian) possesses neuroprotective potential, however, little is known about the effect of this drug in models of neuronal apoptosis. In the present study, we aimed (1) to compare the neuroprotective capacities of some antidepressants (ADs) in the models of
TGFB1 modulates in vitro secretory activity and viability of equine luteal cells
Galvao A, et al.
Cytokine, 110, 316-327 (2018)
Elevated serum sCD23 and sCD30 up to two decades prior to diagnosis associated with increased risk of non-Hodgkin lymphoma.
M P Purdue et al.
Leukemia, 29(6), 1429-1431 (2015-01-09)
Artikel
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
Verwandter Inhalt
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Good morning. Is the "Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination" complete? i.e. does it contain all the necessary reactants? Is there a need to buy plates, wells or other? Thank you.
    1 answer
    1. This kit does require the use of materials that are dependant on the assay format used, but not provided in the kit. These items are as follows:
      • Spectrophotometer capable of accurately measuring absorbance in the 560 nm region
      • 96-well plates, such as Cat. No. CLS9017
      • 96-well plate sealing film: Cat. No. Z369667
      OR
      • Test tubes, 13 × 100 mm: Cat. No. CLS980013
      • 1 mL Disposable Plastic Cuvettes: Cat. No. C5416
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can the kit be used for measuring the protein content of marine bacteria grown in artificial sea water?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with marine bacteria in artificial sea water. However, the publication below used the Bicinchoninic acid method to measure total protein in planktonic marine bacteria, indicating that this kit may be suitable.
      Determination of Total Protein Content of Bacterial Cells by SYPRO Staining and Flow Cytometry
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC91485/
      Note that there are a number of potential interfering substances that may impact results. Please see the link below to review the product datasheet, including a list of interfering substances beginning on page 4.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/246/793/bca1pis-ms.pdf
      Helpful?
  3. Can a standard OD plate reader be used for the BCA1-1KT Kit, which offers a choice of assay tubes and 96-well plates as mentioned in the technical description? Additionally, would the Test tubes, 13 × 100 mm, Catalog Number CLS980013 not be needed?
    1 answer
    1. If a standard ELISA plate reader capable of measuring absorbance in the 560nm region is being used, the 96-well format should be suitable. The test tubes are recommended for larger volume analysis with cuvettes, but if the 96-well format is used, they will not be needed for the samples. However, they are also being utilized to make the BSA protein standard curve dilutions. If there is an alternative method for making the serial standard protein dilutions that ensures thorough mixing and utilizes a low-binding surface to prevent protein absorption, such as borosilicate glass and/or polypropylene tubes, that will be suitable as well.
      Helpful?
  4. Does this kit rely on naked-eye colorimetric detection or does it require a fluorescent microscope?
    1 answer
    1. The kit is based on colorimetric, not fluorometric, detection. The color intensity should be measured at A562nm