Fortfahren mit
QPBCA
QuantiPro BCA-Assay-Kit
for 0.5-30 μg/ml protein
Synonym(e):
BCA Assay, Protein determination by BCA, bicinchoninic acid reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 601,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 601,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Das Kit kann zur Messung sehr verdünnter Proteinkonzentrationen in sehr kleinen Probenvolumina verwendet werden. Präzise Messung von Proteinkonzentrationen von 0,5 bis 30 μg/mL in Röhrchen-Assays und 1 bis 20 μg/mL in 96- oder 384-Mikrotiterplatten-Assays.
Außer der Proteinbestimmung und -quantifizierung in Lösung bietet das QuantiPro BCA Assay Kit weitere Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Bestimmung von kovalent an Agaroseträger gebundenem Protein und von an Multiwell-Platten adsorbiertem Protein. Es wird auch zur Bestimmung von funktionellen Gruppen wie Sulfhydryl, N-Hydroxysuccinimid-Carboxylat, Aldehyd und Hydrazid auf einer Vielzahl von festen Trägern angewandt.
Biochem/physiol Actions
Basiert auf der alkalischen Reduktion von Cu2+ zu Cu1+ durch Proteine und der Bildung eines Bicinchoninsäure:Cu1+-Komplexes mit einem Absorptionsmaximum bei 562 nm.
Features and Benefits
  • Präzise in einem breiten Bereich von Protein-Konzentrationen
  • Hohe Empfindlichkeit, linear von 0.5 bis 30 μg/mL Protein
  • Stabiler Farbkomplex
  • Reduzierte Störempfindlichkeit für Tenside
Preparation Note
Die Reagenzien QA, QB und QC bei Raumtemperatur aufbewahren. Die Reagenzien QA und QB können ohne Reagenz QC (4%ige Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat-Lösung, 12 mL) zusammengemischt und in einem geschlossenen Behälter bei Raumtemperatur eine Woche lang gelagert werden. Wenn dieses Kit kalt entgegengenommen oder gelagert wird, kann sich in Reagenz QA oder Reagenz QB ein Präzipitat bilden. Zur Auflösung des Niederschlags die Lösung während des Mischens langsam auf Raumtemperatur erwärmen. Die Lösungen sind nun einsatzfähig.
Legal Information
QuantiPro is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCA1B9643DUO92010
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Copper(II) sulfate solution, 4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate) 12 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Protein Standard Solution: 1.0 mg/ml bovine serum albumin in 0.15 M NaCl with 0.05% sodium azide (flame-sealed glass ampules) 10 x 1
    SDB
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many samples (1 mL) can be analysed with the kit?
    1 answer
    1. Below is the link to the product bulletin. The reagents and their volumes included in the kit can be found on page 1. Table 1 on page 2 shows the volume of QuantiPro Working Reagent to prepare and the amount of each component needed:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf
      For 15 2 ml Standard Test tube assays, 7.75 ml of QA, 7.75 ml of QB, and 0.31 of Copper(II) Sulfate Reagent QC are needed. By calculation, about 480 assays can be done. Fewer may be gotten due to loss during pipetting. Also one may use more or less Protein Standard Solution depending upon how many assays they do each time. Protein Standard Solution (P0914) is available separately in case one needs more for their assays.
      Helpful?
  2. How many samples can be analyzed for one kit ? How long can the reagents be kept and at which temperature ?
    1 answer
    1. This kit can be used in several different formats. The format chosen, the number of blanks, and standards will determine the number of tests. The protein standard requires refrigerated storage. Other components are stable up to 1 week at room temperature. For full storage details and test count information, please refer to the technical bulletin, page 2. Click on the link below to review this document:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf