Wichtige Dokumente
T2788
Trizma®-Hydrochlorid -Lösung
pH 7.6, 1 M
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Konzentration
1 M
Verunreinigungen
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH-Wert
7.6
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter