Merck
93363
Trizma® Hydrochlorid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 G
€ 116,00
100 G
€ 172,00
500 G
€ 521,00
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-684-5
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.12, λ: 280 nm Amax: 0.08
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
T5941T6666T3253
grade
for molecular biology
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
reagent grade
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 667 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
Application
Trizma wird bei der Formulierung von Pufferlösungen im pH-Bereich von 7,5 bis 8,5 verwendet. Tris-Pufferlösungen werden überwiegend in der Zell- und Molekularbiologie bei Verfahren wie der Extraktion und Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt. Auf Trizma basierende Puffer werden zudem in der Säulenchromatographie und Gelelektrophorese eingesetzt. Trizma-Hydrochlorid wird als allgemeines Reagenz zur Präparation aller Arten von Tris-Puffern verwendet.
Other Notes
Die Trizma-HCI-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Trizma-HCI-Produkte.
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Component of extraction buffer e.g. phenol extraction of DNA or RNA; Buffer component of separating and stacking gels in the characterization of in vitro translation products by SDS-PAGE.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Santiago Vilanova et al.
Plant methods, 16, 110-110 (2020-08-15)
The use of sequencing and genotyping platforms has undergone dramatic improvements, enabling the generation of a wealth of genomic information. Despite this progress, the availability of high-quality genomic DNA (gDNA) in sufficient concentrations is often a main limitation, especially for
G G Nahas et al.
Drugs, 55(2), 191-224 (1998-03-20)
THAM (trometamol; tris-hydroxymethyl aminomethane) is a biologically inert amino alcohol of low toxicity, which buffers carbon dioxide and acids in vitro and in vivo. At 37 degrees C, the pK (the pH at which the weak conjugate acid or base
D Sirieix et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 155(3), 957-963 (1997-03-01)
Metabolic acidosis induces a decrease in the developed force of cardiac muscle by affecting every step of the excitation--contraction coupling pathway. Due to transient worsening in intracellular acidosis, the value of administering sodium bicarbonate therapeutically during acute acidosis has been
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Large- and small-scale phenol extractions.
D M Wallace
Methods in enzymology, 152, 33-41 (1987-01-01)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf