Fortfahren mit
T2569
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 7.8, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
€ 54,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
1 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.8
useful pH range
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Tris) is a routine buffer in biological sciences. The pH buffering range is between 7.0 -9.0. It displays negligible binding towards metal in solutions. Tris is used majorly in combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), especially for electrophoretic studies. Its low ionic mobility finds usage in capillary electrochromatography as well.
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Application
Trizma® hydrochloride solution has been used:
  • as a component of lysis buffer for lysing human embryonic kidney (HEK) 293 cells
  • in the 10X digoxigenin (DIG) deoxynucleoside triphosphate (dNTP) nick translation labeling buffer and in tris EDTA and sodium chloride (TEN) buffer
  • in the preparation of tris, acetate, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) (1x TAE) buffer and as a component of 10X gel loading dye
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2444T2819T3069
description
pH 7.8, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
description
pH 7.6, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
description
pH 9.0, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
description
pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
Molecular Biology, BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
Molecular Biology, BioPerformance Certified
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
2 M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
pH
7.8
pH
7.6
pH
9.0
pH
8.0, 7.95—8.05
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. HOW LONG IS THIS STABLE AT ROOM TEMPERATURE IN AN UNOPENED STATE?
    1 answer
    1. This product is stable at room temperature at least until the assigned retest date reported in the Certificate of Analysis. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t2569#product-documentation