Wichtige Dokumente
20-160
Sigma-Aldrich
1 mol/l Tris-HCl, pH-Wert 6,5
1M Tris-HCl, pH 6.5.
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Zur Verwendung in Chromatin-Immunpräzipitations-Assays.
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Injection-molded nanocomposites and materials based on wheat gluten.
S-W Cho,M Gallstedt,E Johansson,M S Hedenqvist
International Journal of Biological Macromolecules null
Polychlorinated biphenyl congeners in blood of Wisconsin sport fish consumers.
W Sonzogni,L Maack,T Gibson,D Degenhardt,H Anderson,B Fiore
Archives of Environmental Contamination and Toxicology null
Enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of antibody to Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in the sera of livestock and wild vertebrates.
F J Burt,R Swanepoel,L E Braack
Epidemiology and Infection null
B L Shneider et al.
The Journal of biological chemistry, 268(10), 6985-6988 (1993-04-05)
Taurocholate efflux was studied in Xenopus laevis oocytes and is consistent with a carrier-mediated process. This carrier can be competitively inhibited and trans stimulated by glycocholate. Transport is also trans stimulated by taurochenodeoxycholate and S-hexylglutathione, but not taurolithocholate or daunomycin