Merck
T2444
Sigma-Aldrich
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 7.6, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Größe auswählen
100 ML
€ 50,40
1 L
€ 98,40
€ 50,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 50,40
1 L
€ 98,40
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
€ 50,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
1 M
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH-Wert
7.6
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Allgemeine Beschreibung
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Tris hydrochloride is used to prepare buffer, mainly at a physiological range of 7.3 to 7.5. This buffer is well-suited with biological fluids. It is used in laboratories as a primary pH standard in clinical laboratories.[1]
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tris/Tris (textperiodcentered) HCl: a standard buffer for use in the physiologic pH range
Durst RA and Staples BR
Clinical Chemistry, 18(3), 206-208 (1972)