Fortfahren mit
S6546
Natriumchlorid -Lösung
5 M
Sodium chloride solution
Synonym(e):
Halite, NaCl, sodium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
concentration
5 M
density
1.190 g/cm3
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumchlorid (NaCl), Kochsalz oder auch Halit genannt, ist ubiquitär vorhanden und ist in vielen Anwendungen unverzichtbar. Es ist ein weißer kristalliner Feststoff und ist recht gut in Wasser löslich. NaCl ist ein Geschmacksstoff in der Lebensmittelindustrie und wird für die Textur von Brot und Backwaren verwendet. NaCl ist ein essenzielles Salz für die normalen Körperfunktionen von Menschen und Tieren. NaCl ist für die Erhaltung der Plasmaosmolalität und des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens im Körper essenziell. Überschüssiges NaCl führt zu einer Erhöhung des Blutdrucks, was sich auf Herz-Kreislauf- und Nieren-Erkrankungen auswirkt. NaCl ist ein Grundbestandteil von mikrobiologischen Medien, insbesondere für die Kultur von Halophilen. Sterile NaCl-Lösung ist ein Bestandteil von Augentropfen.
Application
Natriumchlorid wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • als Zusatz in serumfreiem Medium für die Präparation einer CA3-Pyramidalneuronenschicht[1]
  • zur Herstellung von Oligonukleotid-Annealing-Puffer
  • zur Herstellung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung und Puffern bei der Phosphatase-Methylesterase-1(PME-1)-Hemmung und Counterscreening-Assays
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
59222C71386S0817
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.190 g/cm3
density
-
density
1.186 g/mL (5 M in water)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
concentration
5 M
concentration
5 M
concentration
~5 M in H2O
concentration
0.83-0.86% NaCl, 0.85%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the purity of the 5M NaCL? 99%?
    1 answer
    1. The purity of this solution is not determined. However, the purity of the sodium chloride used to prepare this product has a minimum purity of 99%.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product endotoxin free? What is the EU/ml concentration?
    1 answer
    1. This product is not tested for endotoxin. Please see product S5150 at the link below. This product is an endotoxin tested, 5M Sodium Chloride Solution. The endotoxin specification for this item is <1 EU/m:L.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s5150
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review