Wichtige Dokumente
T1637
N-Tosyl-Gly-Pro-Arg p-nitroanilid -acetat (Salz)
thrombin substrate
Synonym(e):
N-Tosylglycyl-L-prolyl-L-arginin-4-nitro-anilid -acetat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N8O7S.C2H4O2/c1-17-6-12-20(13-7-17)42(40,41)30-16-23(35)33-15-3-5-22(33)25(37)32-21(4-2-14-29-26(27)28)24(36)31-18-8-10-19(11-9-18)34(38)39;1-2(3)4/h6-13,21-22,30H,2-5,14-16H2,1H3,(H,31,36)(H,32,37)(H4,27,28,29);1H3,(H,3,4)/t21-,22-;/m0./s1
InChIKey
NGXDRWVTRQRSED-VROPFNGYSA-N
Substrate
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?