Fortfahren mit
B2133
N-Benzoyl-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
Bz-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, Bz-Pro-Phe-Arg-pNA hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
€ 169,15
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 672,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.000,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H38N8O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.17
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 169,15
Listenpreis€ 199,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Benzoyl-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C33H38N8O6.ClH/c34-33(35)36-19-7-13-26(29(42)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47)38-30(43)27(21-22-9-3-1-4-10-22)39-31(44)28-14-8-20-40(28)32(45)23-11-5-2-6-12-23;/h1-6,9-12,15-18,26-28H,7-8,13-14,19-21H2,(H,37,42)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36);1H
InChI key
OGYWLWIIQPDFPW-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for Agkistrodon contortrix thrombin-like enzyme and plasma kallikrein.[1][2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87528B7260T0273
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)