Über diesen Artikel
Form:
powder
Biological source:
bovine Achilles tendon
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Kollagen aus Achillessehne vom Rind, powder, suitable for substrate for collagenase
biological source
bovine Achilles tendon
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable, activity assay: suitable
suitability
suitable for substrate for collagenase
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
General description
Collagen wird in verschiedene strukturell und genetisch unterschiedliche Typen unterteilt. Wir beziehen uns auf die von Bornstein und Traub vorgeschlagene Nomenklatur. Achten Sie darauf, die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Kollagen-Klassifizierungstypen zu verwechseln.
Die Kollagen-Terminologie unter Verwendung der Bezeichnungen von Bornstein und Traub stammt aus der angegebenen Quelle; Bornstein, P. und Traub, W. The Proteins, (1979) 4, 411-605
Kollagen ist ein im Körper an vielen Stellen exprimiertes Protein. Im menschlichen Gewebe gibt es 20 verschiedene Arten von Kollagen. Kollagen Typ I ist das am häufigsten vorkommende Knochenprotein. Es macht ungefähr 90 % der organischen Substanz der Knochen aus.
Application
Kollagen aus der Achillessehne vom Rind wurde in einer Studie über Pflanzenextrakte als Inhibitoren von MMP-Kollagenasen, den mutmaßlichen Wirkstoffen beim Knorpelabbau bei Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis, verwendet.
Kollagen aus boviner Achillessehne ist geeignet für folgende Anwendungen:
- Nachweis von Kollagenase-Aktivität
- als Referenzprobe bei der Untersuchung der thermischen Analyse von menschlichem Knochen mittels dynamischer Differenz-Kalorimetrie (DSC), Thermogravimetrie, Gaschromatographie und Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie
- als Substrat für die Entwicklung eines einfachen Assays zur Bestimmung des Kollagenabbaus in vitro
- Studie zur Untersuchung der Aktivität des integralen Glykoproteins Dipeptidylpeptidase IV zur Bindung an unlösliches Typ-I-Kollagen mittels enzymgekoppeltem Festphasen-Immunabsorptions-Test (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Kollagen aus boviner Achillessehne ist ein natürlich vorkommendes Protein in Form von langgestreckten Fibrillen. Es kann bei Untersuchungen der fibrokartilaginären Zone verwendet werden, die das Kollagen zunächst durchqueren muss, bevor es in den Calcaneus eindringt. Es kann auch in Studien zur Wirkung von Wachstumsfaktoren auf den Kollagengehalt und die Vernetzung während der Achillessehnenheilung zum Einsatz kommen.
Kollagen ist ein unlösliches faseriges Protein, das Bestandteil der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes ist. Es ist verantwortlich für die Fähigkeit des Gewebes, Dehnungen standzuhalten. Die langen Präkursoren, sogenannte Prokollagene, werden im ER synthetisiert und zusammengebaut, in den extrazellulären Raum sezerniert und zu Kollagenfasern verarbeitet. Die verschiedenen Kollagenarten bestehen aus Molekülen mit drei Polypeptidketten, die in einer dreifach helikalen Konformation angeordnet sind und in der Aminosäuresequenz leicht variieren. Die Primärstruktur ist ein sich wiederholendes Motiv mit Glycin in jeder dritten Position, dem häufig ein Prolin- oder 4-Hydroxyprolin-Rest vorausgeht.
Preparation Note
Dieses Produkt ist ein unlösliches Kollagenpräparat. Es ist unlöslich in Wasser, wässrigen Puffern, verdünnter Säure und organischen Lösungsmitteln. Zur Verwendung als Substrat in Kollagenase-Assays kann dieses Kollagen als Suspension in 50 mM TES-Puffer, pH-Wert 7,4, mit 0,36 mM Calciumchlorid hergestellt werden.
Hergestellt mit dem Verfahren von Einbinder, J. und Schubert, M., J. Biol. Chem., 188, 335 (1951).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen aus Achillessehne vom Rind
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?