Direkt zum Inhalt
169756
Antithrombin III, Humanplasma
Single-chain glycoprotein present in normal serum at about 23 mg/100 ml.
Synonym(e):
Antithrombin III, Humanplasma, ATIII, Heparin-Cofaktor, Faktor Xa-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥5 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Einzelketten-Glykoprotein liegt in normalem Serum zu etwa 23 mg/100 ml vor. Physiologischer Hauptinhibitor von Thrombin. Im Plasma kommt es aufgrund seiner Komplexierung mit Thrombin während der Gerinnung in höheren Mengen vor als im Serum. Fungiert durch die Hemmung von proteolytischen Enzymen, die an der Blutgerinnung und Fibrinolyse beteiligt sind, einschließlich Faktor Xa, Plasmin, Thrombin und Trypsin. Die Potenz wird durch Heparin deutlich verstärkt.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Lyophilisiert aus 100 mmol/l Natriumcitrat-Puffer, 20 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 8,3.
Preparation Note
Das chargenspezifische Volumen vor der Lyophilisierung entnehmen Sie bitte dem Etikett.
Analysis Note
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge Antithrombin definiert, die 1,0 Einheit von Humanplasma-Thrombin hemmt, das in Übermaß vorliegt. Die Thrombinaktivität wird in 500 µmol/l Tosyl-Gly-Pro-Arg-pNA als Substrat in 100 mmol/l Tris-HCl bei 25 °C, pH-Wert 8,2 gemessen
Tsiang, M., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 12024.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)