Wichtige Dokumente
185310
4-Nitroanilin
≥99%
Synonym(e):
1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitrobenzenamine, p-Aminonitrobenze
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow
water: slightly soluble
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
InChIKey
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- p
- -Phenylenediamine using various catalytic systems.
- Poly(4-nitroaniline) thin films for optoelectronic applications.
- An adduct with picric acid.
- A crystalline N-(4-nitrophenyl)-β-alanine by reacting with acrylic acid.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
415.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
213.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?