Merck
SRE0095
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidase aus Napfschnecke (Patella vulgata)
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Synonym(e):
β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase, β-Glucuronidase aus Patella vulgata (Napfschnecke)
Größe auswählen
10 ML
€ 400,00
25 ML
€ 929,00
50 ML
€ 1.790,00
€ 400,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 400,00
25 ML
€ 929,00
50 ML
€ 1.790,00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 400,00
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in proprietary host
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Konzentration
300000-400000 units/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ein neuer technischer Artikel vergleicht die Leistung verschiedener Enzyme
Erfahren Sie mehr über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatographisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin
Das Enzym aus der Patella vulgata ist Berichten zufolge wirksamer für die Hydrolyse von Opioid-Glucuroniden als Enzyme aus Helix pomatia, Rinderleber und E. coli
More on the suitability of this product for hydrolysis of different drug-glucuronide substrates is available at this page.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Formulated with a higher enzyme concentration for applications requiring ultra-fast hydrolysis rates. Recombinantly expressed and purified to eliminate MAM esterase activity (6-Monoacetylmorphine→morphine). Representative analysis at high enzyme titer (50 un/μL β-glucuronidase) was less than 1% conversion of 6-MAM to morphine after 4 hours at 60 °C.
Einheitendefinition
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Physikalische Form
Supplied as a solution in 100mM potassium acetate pH 5.2. It is free of detergents, carbohydrates or any other components that may interfere with sample preparation and analysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.