Wichtige Dokumente
G2174
β-Glucuronidase aus Napfschnecke (Patella vulgata)
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonym(e):
β-D-Glucuronid-Glucuronosohydrolase, β-Glucuronidase aus Patella vulgata (Napfschnecke)
Größe auswählen
€ 72,90
Größe auswählen
About This Item
€ 72,90
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
limpet (Patella vulgata)
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Erfahren Sie mehr über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatographisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin
Leistungsmerkmale und Vorteile
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protokolle
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCActive Filters