Merck
SRE0006
Sigma-Aldrich
Thymidinphosphorylase, rekombinant aus E. coli
recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Synonym(e):
Thymidin:Orthophosphatdesoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
≥500 units/mL
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Farbe
colorless to yellow
Löslichkeit
soluble
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... deoA(948901)
Allgemeine Beschreibung
Research area: CELL SIGNALING
The E. coli thymidine phosphorylase shares 40% sequence homology with the human sequence, which is identical to the angiogenic agent platelet-derived endothelial growth factor. The purified E. coli enzyme has been shown to stimulate blood vessel growth in chick chorioallantoic membrane assays.
Anwendung
Thymidine phosphorylase has been used:
  • in a study to evaluate biomarkers for advanced breast cancer patients treated with capecitabine-based first-line chemotherapy.[1]
  • in a study to investigate implications for the clinical efficacy of nucleoside analogues.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways.
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways. Dieser Weg ermöglicht das Wiederverwenden von Pyrimidinbasen für die Nukleotidbiosynthese, während die Pentose-1-phosphate zu Zwischenprodukten des Pentosephosphatwegs und der -glycolyse umgewandelt werden. Die E. coli-Thymidinphosphorylase hat 40 % Sequenzhomologie mit der menschlichen Sequenz, die identisch zu dem angiogenen Mittel Platelet-derived Endothelial Growth Factor ist. Das aufgereinigte E. coli-Enzym stimuliert das Wachstum von Blutgefäßen in Hühner-Chorioallantoismembran-Assays.
Thymidine phosphorylase catalyzes the reversible conversion of thymidine to thymine. Thymidine phosphorylase is part of the thymidine salvage pathway [3] and pyrimidine nucleoside salvage pathway.[4] This pathway allows pyrimidine bases to be recycled for nucleotide biosynthesis, while the pentose 1-phosphates are converted to intermediates of the pentose phosphate shunt and glycolysis.[5] The enzyme inhibits apoptosis and induces angiogenesis thereby promoting tumor growth and metastatic process. [4] Moreover, thymidine phosphorylase inhibits vascular smooth muscle cell proliferation.
Einheitendefinition
One unit will convert 1.0 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per min at pH 7.4 at 25°C.
Angaben zur Herstellung
Cloned from E. coli and produced in overexpressing E. coli
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The dual role of thymidine phosphorylase in cancer development and chemotherapy
Bronckaers A, et al.
Medicinal Research Reviews, 29(6), 903-953 (2009)
Thymidine kinase 1 and thymidine phosphorylase expression in non-small-cell lung carcinoma in relation to angiogenesis and proliferation
Brockenbrough J S, et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 57(11), 1087-1097 (2009)
Structures of native human thymidine phosphorylase and in complex with 5-iodouracil
Mitsiki E, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 386(4), 666-670 (2009)
Jen-Chung Ko et al.
Biochemical pharmacology, 88(1), 119-127 (2014-01-23)
Tamoxifen is a triphenylethylene nonsteroidal estrogen receptor (ER) antagonist used worldwide as an adjuvant hormone therapeutic agent in the treatment of breast cancer. However, the molecular mechanism of tamoxifen-induced cytotoxicity in non-small cell lung cancer (NSCLC) cells has not been
Hriday Bera et al.
European journal of medicinal chemistry, 67, 325-334 (2013-07-23)
Thirty-three 1,2,4-triazolo[1,5-a][1,3,5]triazin-5,7-dione and its 5-thioxo analogues were designed and synthesized which contained different substituents at meta- and/or para-positions of 2-phenyl or 2-benzyl ring attached to the fused ring structure. The preliminary pharmacological evaluation demonstrated that the 5-thioxo analogues of 1,2,4-triazolo[1,5-a][1,3,5]triazine