Merck
T2807
Thymidinphosphorylase, rekombinant aus E. coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Synonym(e):
Thymidin:Orthophosphatdesoxy-D-ribosyltransferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 UNITS
€ 138,00
1000 UNITS
€ 171,00
5000 UNITS
€ 586,00
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden:
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥500 units/mL
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
buffered aqueous solution
concentration
≥500 units/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
T6632SRE0006T7915
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
concentration
≥500 units/mL
concentration
≥900 units/mL
concentration
≥500 units/mL
concentration
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
ammonium sulfate suspension
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P07650
UniProt accession no.
P0A9P4
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
Thymidinphosphorylase hemmt die Zellproliferation von vaskulären glatten Muskeln. [1]
Application
Thymidinphosphorylase wurde in einer Studie zur Bewertung einer TAS-102-Behandlung bei Patienten mit fortgeschrittenen festen Tumoren eingesetzt. [2] Thymidinphosphorylase wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Antitumorwirkung des FP3-Proteins in Xenotransplantatmodellen von primärem Darmkarzinom mit aus Patienten gewonnenem Tumorgewebe eingesetzt. [3]
Biochem/physiol Actions
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways.
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways. Dieser Weg ermöglicht das Wiederverwenden von Pyrimidinbasen für die Nukleotidbiosynthese, während die Pentose-1-phosphate zu Zwischenprodukten des Pentosephosphatwegs und der -glycolyse umgewandelt werden. Die E. coli-Thymidinphosphorylase hat 40 % Sequenzhomologie mit der menschlichen Sequenz, die identisch zu dem angiogenen Mittel Platelet-derived Endothelial Growth Factor ist. Das aufgereinigte E. coli-Enzym stimuliert das Wachstum von Blutgefäßen in Hühner-Chorioallantoismembran-Assays.
Physical form
Lösung in 0,5 M Kaliumphosphat mit 2 mM Uracil, 0,02 % Natriumazid und Rinderserumalbumin
Preparation Note
Kloniert von E. coli und erzeugt in überexprimierenden E. coli
Other Notes
Eine Einheit wandelt je min bei einem pH-Wert von 7,4 und 25 °C jeweils 1,0 μmol Thymidin und Phosphat zu Thymin und 2-Desoxyribose-1-phosphat um.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hong-Yun Zhao et al.
Anti-cancer drugs, 23(5), 534-542 (2012-04-07)
The aim of the present study was to investigate the gene expression of biomarkers associated with the sensitivity to fluoropyrimidine and taxanes in recurrent/advanced breast cancer patients treated with first-line capecitabine chemotherapy. We evaluated the clinicopathological/prognostic significance of thymidylate synthase
Ketao Jin et al.
Cancer biology & therapy, 13(9), 737-744 (2012-05-24)
FP3 is an engineered protein which contains the extracellular domain 2 of VEGF receptor 1 (Flt-1) and extracellular domain 3 and 4 of VEGF receptor 2 (Flk-1, KDR) fused to the Fc portion of human immunoglobulin G 1. Previous studies
Michelle Levene et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 131(1), 311-324 (2012-09-15)
Erythrocyte-encapsulated thymidine phosphorylase (EE-TP) is currently under development as an enzyme replacement therapy for mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE), an autosomal recessive disorder caused by a deficiency of thymidine phosphorylase. The rationale for the development of EE-TP is based on the
Alexandra Giatromanolaki et al.
Cancer biology & therapy, 13(13), 1284-1289 (2012-08-17)
Tumor-associated stroma (TAS) is not simply a supporting element for cancer cells, but plays an important role in tumor growth, invasion and metastasis. Changes on the level of stromal constituents, such as loss of Caveolin-1 and increased thymidine phosphorylase (TP)
Charlotte Gasson et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 72, 16-24 (2012-11-14)
Erythrocyte encapsulated thymidine phosphorylase (EE-TP) is under development as an enzyme replacement therapy for mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy (MNGIE), a fatal metabolic disorder resulting from an inherited deficiency of the enzyme thymidine phosphorylase. We report here the development and validation of
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T2807-500UN04061832926827
T2807-5KU04061837343285
T2807-1KU04061832926810