Wichtige Dokumente
M1254
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MOPS, ≥99.5% (titration)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (titration)
Form
crystalline powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
Farbe
white
pH-Wert
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Löslichkeit
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
Eignung
suitable for HPLC
Anwendung(en)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MOPS erfüllt verschiedene Funktionen in verschiedenen Forschungsbereichen. Als Puffermittel kann es zur Stabilisierung des pH-Werts in Zellkulturmedien verwendet werden, um ein optimales Zellwachstum und eine optimale Zellfunktion zu fördern. Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Proteinaufreinigung in der Chromatografie, stabilisiert Proteinlösungen und dient als zuverlässiger Laufpuffer in verschiedenen elektrophoretischen Verfahren und ermöglicht so eine effiziente Trennung und Analyse von Biomolekülen. MOPS lysiert zudem Zellen für die anschließende Protein- oder Nukleinsäurenextraktion effizient und stabilisiert Enzyme in der Lösung, um ihre Aktivität zu Forschungszwecken sicherzustellen. Darüber hinaus erweist es sich als nützlich bei der Feineinstellung des pH-Werts von Wachstumsmedien für ein optimales Zellwachstum.
MOPS hat weitere Vorteile wie eine minimale Interaktion mit Metallionen, insbesondere mit Ionen von Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Mangan (Mn), Zink (Zn) und Kobalt (Co) und ist somit ideal geeignet für Studien mit Metallionen. Es weist eine ausgezeichnete Löslichkeit in Wasser auf, was seine Verwendung in verschiedenen Pufferformulierungen erleichtert, sowie eine minimale Lipidlöslichkeit, wodurch die Undurchlässigkeit gegenüber Membranen sichergestellt und die Interferenz mit zellulären Prozessen minimiert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MOPS ein zuverlässiger Puffer ist, der in verschiedenen biologischen Disziplinen weithin eingesetzt wird und sich durch seine Vielseitigkeit, physiologische Relevanz, minimale Metallinteraktion und einfache Anwendung auszeichnet. Zudem bietet er umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Zellbiologie, in Proteinstudien, in der Elektrophorese und biochemischen Forschung.
Anwendung
- als Zellkulturadditiv bei der lentiviralen Partikelproduktion
- als Puffermittel in mikrobiologischen Nährmedien und Kernextraktionspuffer
- als Komponente des MMSE-A-Puffers zur Herzmitochondrienisolierung
- als Bestandteil des Mediums Synthetic Complete (SC)
- als Puffer bei der Fluoreszenzlöschung von NADH
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für die Zellbiologie und die biochemische Forschung
- Kann als Pufferkomponente für die Elektrophorese und Proteintrennung verwendet werden
- Effektive Pufferung von pH 6,5 bis 7,9 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 7,2 (25 °C)
- Hohe Löslichkeit in Wasser
- Minimale Bindung an Metallionen
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.