Wichtige Dokumente
SML2207
SR-4995
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CID 16016685, N-Butyl-N′-(10,11-dihydro-10-methyl-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-8-yl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1C(C(C=CC=C2)=C2SC3=C1C=C(NC(NCCCC)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C19H21N3O2S/c1-3-4-11-20-19(24)21-13-9-10-17-15(12-13)22(2)18(23)14-7-5-6-8-16(14)25-17/h5-10,12H,3-4,11H2,1-2H3,(H2,20,21,24)
InChIKey
UGYXUEPBYOKNOL-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)