Fortfahren mit
O7501
Natriumoleat
≥99%
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure Natriumsalz, Ölsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 683,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.060,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.44
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-591-0
Beilstein/REAXYS Number:
4046357
MDL number:
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
232-235 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Application
Ölsäure wird zur Untersuchung der Wirkungen auf die Synthese, Zersetzung und Sekretion von Apolipoprotein B in kultivierten Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Aktiviert Protein Kinase C in Hepatozyten
Ölsäure erhöht die hepatische Sekretion von Apolipoprotein B100 in hepatozytischen Zelllinien und in Mäusen . Bei höheren physiologischen Dosierungen hemmt Ölsäure die Sekretion von Apolipoprotein B100 .
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O388026125662569
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
assay
≥99% (CP)
biological source
synthetic (organic)
biological source
Olea europaea
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumoleat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello is this product dissolvable in DMSO?
    1 answer
    1. Unfortunately, whether Product O7501 can be solubilized in DMSO is undetermined. However, the solubility for this product is assessed in methanol at 50 mg/mL as listed on the Certificate of Analysis.