Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H19N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Rosiglitazon,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
InChI key
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
General description
Rosiglitazon ist ein Mitglied der Familie der Thiazolidindione. Es senkt den Blutzuckerspiegel effektiv, indem es die Reaktion der Zielzellen auf Insulin verstärkt, ohne eine erhöhte Stimulation und Freisetzung von Insulin durch die Betazellen der Bauchspeicheldrüse zu verursachen. Rosiglitazon funktioniert durch die Aktivierung des nuklearen Peroxisom-Proliferator-aktivierten (PPAR) Rezeptor gamma, der eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Adipogenese, Glukosestoffwechsel und genetischen Netzwerken spielt. Es ist ein hochwirksames Thiazolidindion mit einer Bindungsaffinität für PPAR-gamma, die 30-mal höher ist als die von Pioglitazon. Darüber hinaus erhöht es die insulinstimulierte IRS-1/2 in der Skelettmuskulatur und im Fettgewebe, was zur Expression des GLUT4-Glukosentransporters führt.
Application
Rosiglitazon wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
- Medienbestandteil für die Adipozytendifferenzierung
- Zellproliferationsassay in humanen Kolonkarzinomzelllinien
- Expression des Bcl-2-ähnlichen Proteins 13 (Bcl2l13) in Adipozyten
- als Ligand des Peroxisomenproliferator-aktivierten Rezeptors gamma (PPARγ)
Biochem/physiol Actions
Rosiglitazon ist ein starker Agonist für PPARγ mit einer EC50 von 43 nM für den menschlichen Rezeptor. Es ist ein Antidiabetikum, das als Insulin-Sensitizer wirkt, indem es an die PPARγ-Rezeptoren in Fettzellen bindet. Dadurch werden die Zellen reaktionsfähiger gegenüber Insulin.
Starker Agonist für PPARγ mit einer EC50 von 43 nM für den menschlichen Rezeptor.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von GlaxoSmithKline entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf den Seiten AMPKs und Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für Forschungsarbeiten zur ADME-Toxikologie und Genregulierung. Entdecken Sie weitere ADME-Toxikologie- und Genregulierungs-Produkte Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rosiglitazon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?