Merck
N0400000
Neomycin-Sulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.64 (free base basis)
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
neomycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)OC4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChIKey
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Neomycin sulphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wenlin Zhou et al.
Biology of reproduction, 87(6), 144-144 (2012-10-27)
The domesticated silkworm Bombyx mori L. has important roles in basic biological research and applied science. To explore the practical use of transgenic technology in agricultural silkworm varieties, we fused the neomycin-resistance gene (Neo(R)) and the green fluorescent protein gene
[Seclusio pupillae, cataracta complicata in chronic, recurrent panuveitis: combined surgery with synechiolyses, pupilloplastic, cataract surgery and intravitreal dexamethasone implants].
F T A Kretz et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 230(2), 168-169 (2013-02-23)
Xiaomin Jing et al.
Biochemistry, 51(45), 9147-9155 (2012-10-17)
The aminoglycoside nucleotidyltransferase (4') (ANT) is an aminoglycoside-modifying enzyme that detoxifies antibiotics by nucleotidylating at the C4'-OH site. Previous crystallographic studies show that the enzyme is a homodimer and each subunit binds one kanamycin and one Mg-AMPCPP, where the transfer
Nianda Reid et al.
Dermatology online journal, 19(2), 4-4 (2013-03-12)
Hydroxyzine is commonly used to treat pruritic skin lesions. Although rare, hydroxyzine can sometimes be linked to worsening dermatitis in patients who have sensitivities to phenothiazines and/or ethylenediamines. Herein we describe a patient who developed papulovesicular eruptions following the use
Rima A Mohammad et al.
The Annals of pharmacotherapy, 46(11), 1559-1563 (2012-10-25)
To evaluate the efficacy and safety of combination therapy for the treatment and prevention of hepatic encephalopathy (HE). A PubMed MEDLINE search was conducted (1947-June 2012) using the key terms lactulose, lactitol, nonabsorbable disaccharide, metronidazole, rifaximin, neomycin, probiotics, and hepatic