SAB4300738
Anti-Collagen IV antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ALPHA-1 CHAIN ARRESTEN, COL4A1 NC1 domain, COLLAGEN OF BASEMENT MEMBRANE, alpha 1 type IV collagen preproprotein, collagen IV alpha-1 polypeptide
Größe auswählen
€ 350,00
Größe auswählen
About This Item
€ 350,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
160 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotyp
IgG
Hinterlegungsnummer
NP_001836.2
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL4A1(1282)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)