Fortfahren mit
L9393
Anti-Laminin (LAMA1) antibody
rabbit polyclonal
enhanced validation
Verbesserte Validierung
Synonym(e):
Laminin Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 595,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 632,00
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ARR, DB, IHC (p)
Citations:
1671
€ 595,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Laminin in Kaninchen hergestellte Antikörper, 0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
animal, human
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
dot blot: 1:1,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues, microarray: suitable
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
General description
Laminin ist ein weit verbreitetes, nicht-kollagenes Glycoprotein des Bindegewebes, das ein Hauptbestandteil von Basalmembranen ist. Laminine sind extrazelluläre Matrixproteine. Das LAMA1-Gen (Laminin-Untereinheit α 1) ist auf dem humanen Chromosom 18p11 lokalisiert. Der Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigungsmethoden vom Antiserum isoliert. Durch die antigenspezifische Isolierung werden praktisch alle Kaninchen-Serumproteine entfernt, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an Laminin binden.
Immunogen
Laminin, das von der Basalmembran eines Engelbreth-Holm-Swarm- (EHS-)Maussarkoms isoliert wurde.
Application
Anti-Laminin-Antikörper wird zur immunhistochemischen Färbung und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Kaninchen-Anti-Laminin-Antikörper kann in der Immunhistochemie zum Markieren von Blutgefäßwänden in unterschiedlichen Spezies, zur Klassifikation verschiedener Krankheitsprozesse der Basalmembranen, zur Identifikation des Ursprungs menschlicher Tumore und deren Klassifikation sowie zur Unterscheidung nicht-invasiver und invasiver Läsionen verwendet werden. Der Antikörper kann zur Überwachung der Lamininwerte in biologischen Flüssigkeiten und zur experimentellen Erzeugung von Basalmembranläsionen in vivo eingesetzt werden.
Eine Arbeitslösung von mindestens 1:1.000 wurde durch einen Dot-Blot-Immunassay mit 50 ng Laminin pro Dot bestimmt.
Eine Arbeitslösung von mindestens 1:25 wurde durch indirekte Immunhistologie mit formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten menschlichen und tierischen Geweben bestimmt.
Biochem/physiol Actions
LAMA1 (Laminin-Untereinheit α 1) spielt eine Rolle in mehreren Krankheiten wie Krebs, Infektionen, Entzündungen und Autoimmunstörungen. LAMA1-Mutationen führen zu zerebellärer Dysplasie und Zysten mit und ohne Netzhautdystrophie. LAMA1 ist auch wichtig im Aufbau der Basalmembran und dem frühen Wachstum des Embryos.
Spezifität der Anti-Laminin-Antikörper wird durch indirekte Immunfluoreszenzmarkierung der formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten menschlichen oder tierischen Gewebeschnitte bestimmt, und durch ein Dot-Blot-Immunassay. Bei indirekter Immunfluoreszenz zeigt der Antikörper eine spezifische Basalmembranfärbung des enzymatisch demaskierten menschlichen und tierischen Gewebes. Im Dot-Blot-Immunassay reagiert der Kaninchen-Anti-Laminin-Antikörper mit Laminin, aber nicht mit Fibronectin, Vitronectin, Kollagen IV oder den Chondroitin-Sulfaten vom Typ A, B und C. Der affinitätsisolierte Antikörper zu Laminin reagiert mit Laminin, das von Menschen, Säugetieren, Vögeln, Reptilien oder Amphibien stammt.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2-8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8271L0663WH0003911M1
description
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone LAM-89, purified from hybridoma cell culture
description
clone 4H8-2, purified from hybridoma cell culture
description
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What is the isotope of the anti-laminin L9393 antibody so that the proper secondary isotope can be used?
    1 answer
    1. The product L9393, an anti-laminin antibody produced in rabbit, is a polyclonal antibody and does not have a single isotype. It is rabbit IgG.
      Helpful?
  2. What are the best suggestions for an anti-laminin antibody suitable for mouse kidney?
    1 answer
    1. One potentially suitable anti-laminin antibody for mouse kidney is the L9393 , Anti-Laminin antibody produced in rabbit.
      Helpful?
  3. Can Anti-Laminin antibody, Product L9393, be used in Western blot analysis?
    1 answer
    1. The following reference uses this antibody for Western blot at 1:1000.  DiProspero, N.A., et al., Inflammatory Cytokines Interact to Modulate Extracellular Matrix and Astrocytic Support of Neurite Outgrowth. Exp. Neurol., 148, 628-639 (1997).
      Helpful?
  4. What is the species reactivity of Anti-Laminin antibody, Product L9393?
    1 answer
    1. This affinity-isolated antibody to laminin will react with laminin of human, mammal, avian, reptilian, and amphibian sources. This information is located on the product data sheet.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What applications is Anti-Laminin antibody, Product L9393, suitable for?
    1 answer
    1. Rabbit Anti-Laminin may be used in immunohistochemistry, immunofluorescence, and dot blot analysis.  This information is located on the product datasheet available on our website.
      Helpful?
  7. What is the protein concentration of Anti-Laminin antibody, Product L9393?
    1 answer
    1. The protein concentration is Lot/Batch dependent and is located on the Certificate of Analysis.