Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB756P
Sigma-Aldrich
Anti-Kollagen-Antikörper, Typ IV
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-ATS2, Anti-CA44
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
ELISA
IF
IHC
Speziesreaktivität:
mouse
Methode(n):
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
148
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Eignung
not suitable for Western blot
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Kollagen ist das Hauptprotein in tierischem Bindegewebe und mit einem 25%igen Anteil am gesamten Proteingehalt das am häufigsten vorkommende Protein bei Säugetieren. Es ist eins der langen Faserstrukturproteine, deren Funktionen sich erheblich von denen der globulären Proteine wie z. B. Enzyme unterscheiden. Kollagenfasern genannte starke Kollagenbündel sind ein Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix, welches die meisten Gewebe unterstützt und den Zellen von außen Struktur verleiht. Kollagen ist allerdings auch innerhalb bestimmter Zellen vorzufinden. Kollagen hat eine hohe Zugfestigkeit und ist Hauptbestandteil der Faszien, Knorpel, Ligamente, Sehnen, Knochen und Zähne. Gemeinsam mit weichem Keratin ist es für die Festigkeit und Elastizität der Haut verantwortlich und ihr Abbau führt zu altersbedingten Falten. Es stärkt die Blutgefäße und spielt eine Rolle in der Entwicklung des Gewebes. Es ist in der Kornea und Linse des Auges in kristalliner Form vorhanden. Kollagen ist in vielen Stellen des Körpers anzutreffen. In der Fachliteratur werden 12 Arten von Kollagen unterschieden. Kollagen Typ I: Dies ist das am häufigsten vorkommende Kollagen im menschlichen Körper. Es kommt in Narbengewebe vor, dem Endprodukt bei der Wundheilung von Gewebe. Es ist in Sehnen, dem Endomysium von Myofibrillen und dem organischen Teil des Knochens vorzufinden. Kollagen Typ IV: Es ist in der Basallamina und der Augenlinse vorhanden. Es dient auch als Bestandteil des Filtrationssystems von Kapillaren und Nephron-Nierenkörperchen.
Von Tumorgewebeschnitten der Maus extrahiertes und aufgereinigtes Kollagen Typ IV. Antikörper weist weniger als 0,1 % Reaktivität mit Human-Kollagen vom Typ IV und V, Maus-Kollagen vom Typ I, II und III sowie Maus-Fibronektin und Maus-Laminin auf.
Spezifität
Antikörper weist weniger als 0,1 % Reaktivität mit Human-Kollagen vom Typ IV und V, Maus-Kollagen vom Typ I, II und III sowie Maus-Fibronektin und Maus-Laminin auf.
Maus-Kollagen, Typ IV: 100 (%’bei einer 1:5000 RIA-Verdünnung) Maus-Kollagen, Typ I, II, III: <0,1 Human-Kollagen, Typ IV, V: <0,1 Maus-Fibronektin: <0,1 Maus-Laminin: <0,1 Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Immunogen
Von Tumorgewebeschnitten der Maus extrahiertes und aufgereinigtes Kollagen Typ IV.
Anwendung
Dieser Anti-Kollagen-Antikörper, Typ IV, ist zur Verwendung im ELISA sowie in der IF und IH(P) für den Nachweis von Kollagen validiert.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einem ELISA bei > 1:200 (OD > 500) verwendet.
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde zur Immunfluoreszenz verwendet.
Immunhistochemie:
Verdünnung von 1:80 zur immunfluoreszierenden Färbung von frischen gefrorenen Haut- und Lebergewebeproben der Maus. Aceton- oder Methyl-/Carnoylösung-fixiertes, paraffineingebettetes Gewebe (Haut und Leber der Maus) ist auch reaktiv.
Nicht empfohlen für Western Blots.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Zielbeschreibung
139 kDa (unverarbeitete Vorstufe)
Verlinkung
Ersetzt: AB756
Physikalische Form
Der aufgereinigte Antikörper ist in einem Puffer erhältlich, der eine Mischung aus 0,1 M Citrat, 0,1 M Kaliumphosphat bei einem pH-Wert von 7,2–7,4 und 10 µl/ml Antibiotika und Antimykotika enthält.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positivkontrolle: Niere, Muskel, Sehnen-/Milzgewebe, Mausleber. Negativkontrolle: Neuronen/Glia.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Long-term retinal PEDF overexpression prevents neovascularization in a murine adult model of retinopathy.
Haurigot, V; Villacampa, P; Ribera, A; Bosch, A; Ramos, D; Ruberte, J; Bosch, F
Testing null
Magdalena Leiva et al.
Nature communications, 7, 10222-10222 (2016-01-09)
The life-long maintenance of haematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) critically relies on environmental signals produced by cells that constitute the haematopoietic niche. Here we report a cell-intrinsic mechanism whereby haematopoietic cells limit proliferation within the bone marrow, and show
Fabienna Arends et al.
PloS one, 10(2), e0118090-e0118090 (2015-02-18)
The migration of cells within a three-dimensional extracellular matrix (ECM) depends sensitively on the biochemical and biophysical properties of the matrix. An example for a biological ECM is given by reconstituted basal lamina gels purified from the Engelbreth-Holm-Swarm sarcoma of
Katherine Rybinski et al.
Oncotarget, 6(28), 25429-25440 (2015-09-04)
Over-expression of endosialin/CD248 (herein referred to as CD248) has been associated with increased tumor microvasculature in various tissue origins which makes it an attractive anti-angiogenic target. In an effort to target CD248, we have generated a human CD248 knock-in mouse
Aysegül Ilhan-Mutlu et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(4), 702-710 (2016-01-27)
Patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (nsNSCLC; largely lung adenocarcinoma) are at high risk of developing brain metastases. Preclinical data suggested that anti-VEGF-A therapy may prevent the formation of nsNSCLC brain metastases. Whether non-brain metastases are also prevented, and