Wichtige Dokumente
SAB4200721
Anti-GABA antibody, Mouse monoclonal
clone GB-69, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Mouse Anti-Gamma-aminobutyric acid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GB-69, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, monkey, frog, mouse, human, gerbil
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line
immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
rhesus monkey ... Gabra1(574302)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)