Dokumente
AB2251-I
Sigma-Aldrich
Anti-VGluT2-Antikörper
serum, from guinea pig
Synonym(e):
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Der vesikuläre Glutamattransporter 2 (UniProt Q9JI12, auch bekannt als Differenzierungs-assoziiertes BNPI, Differenzierungs-assoziierter, Na(+)-abhängiger anorganischer Phosphat-Cotransporter, Mitglied 6 der SLC-Transporterfamilie 17, VGluT2) wird in Rattenspezies durch das Slc17a6-Gen (auch bekannt als Dnpi, Vglut2; Gen-ID 84487) codiert. Vesikuläre Glutamattransporter (VGluTs) sind Proton-abhängige Carrier und verantwortlich für den Transport von Glutamat, des wichtigsten erregenden Neurotransmitters, in die synaptischen Vesikel von präsynaptischen Nervenenden, um ihre spätere regulierte Freisetzung im synaptischen Spalt zu ermöglichen. An Mäusen durchgeführte Studien zeigen, dass VGluT1 und VGluT2 für vitale Funktionen essenziell sind, während VgluT3-Knockout-Mäuse trotz Taubheit, Angstzuständen und diskreter basaler Phänotypen in der Fortbewegung eine normale Lebenserwartung haben. VgluT1- und VGluT2-exprimierende Nervenzellen stellen den Großteil der kanonischen glutamatergen Nervenzellen im Gehirn dar, wobei VgluT1 der dominante Subtyp ist und rund 80 % des gesamten vesikulären Glutamattransports im Gehirn übernimmt. Im Gegensatz dazu wird VgluT3 in einer diskreten Population nicht-glutamargener Nervenzellen gefunden, die andere Transmitter als Glutamat verwenden, etwa cholinerge Interneuronen im dorsalen und ventralen Striatum, Unterpopulationen von GABAergen Korbzellen in Cortex und Hippocampus sowie serotoninerge Nervenzellen, wo es an der subtileren Modulation der lokalen Übertragung beteiligt ist. Ratten-VGluT2 ist ein 12-Transmembranprotein (AS 72–92, 126–146, 149–169, 178–198, 217–237, 245–265, 311–331, 350–370, 387–407, 410–430, 444–464, 478–498) mit 7 zytoplasmischen und 6 vaskulären Domänen, wobei die N- und C-terminalen Enden (AS 1–71 und 499–582) auf der zytoplasmischen Seite exponiert sind.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper ist gegen die C-terminale Endsequenz von VGluT2 gerichtet.
Immunogen
Epitop: C-Terminus.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der C-terminalen Sequenz von Ratten-VGluT2 entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-VGluT2-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie für den Nachweis von VGluT2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapse & Synaptische Biologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:1.000 einer repräsentativen Charge wurde VGluT2 in Hirngewebeschnitten von Maus und Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting anhand von Hirnmembranextrakt der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:10.000 Verdünnung dieses Antikörpers erfasste VGluT2 in 10 µg Hirnmembranextrakt der Ratte.
Zielbeschreibung
~ 56 kDa gemessen. 64,58/64,56 kDa (Ratte/Maus) berechnet. Die kleiner als prognostiziert ausgefallene Bandengröße ist konsistent mit dem berichteten anscheinenden Molekulargewicht (Zhang, S., et al. (2015). Nat. Neurosci. 18(3):386-392; Moechars, D., et al. (2006). J. Neurosci. 26(46):12055-12066). In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt.
Polyklonales Antikörperserum vom Meerschweinchen mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Natália Madeira et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 4064-4075 (2020-03-13)
The acquisition of fear memories involves plasticity of the thalamic and cortical pathways to the lateral amygdala (LA). In turn, the maintenance of synaptic plasticity requires the interplay between input-specific synaptic tags and the allocation of plasticity-related proteins. Based on
Laura Modol et al.
Neuron, 105(1), 93-105 (2019-11-30)
The developmental journey of cortical interneurons encounters several activity-dependent milestones. During the early postnatal period in developing mice, GABAergic neurons are transient preferential recipients of thalamic inputs and undergo activity-dependent migration arrest, wiring, and programmed cell-death. Despite their importance for
Si-Qiang Ren et al.
Neuron, 104(2), 385-401 (2019-08-03)
The frontal area of the cerebral cortex provides long-range inputs to sensory areas to modulate neuronal activity and information processing. These long-range circuits are crucial for accurate sensory perception and complex behavioral control; however, little is known about their precise
Damien Jullié et al.
Neuron, 105(4), 663-677 (2019-12-16)
A major function of GPCRs is to inhibit presynaptic neurotransmitter release, requiring ligand-activated receptors to couple locally to effectors at terminals. The current understanding of how this is achieved is through receptor immobilization on the terminal surface. Here, we show
Naoya Murao et al.
PloS one, 12(11), e0187213-e0187213 (2017-11-02)
Incretins (GLP-1 and GIP) potentiate insulin secretion through cAMP signaling in pancreatic β-cells in a glucose-dependent manner. We recently proposed a mechanistic model of incretin-induced insulin secretion (IIIS) that requires two critical processes: 1) generation of cytosolic glutamate through the