Upon verification, the volumes are recommended as follows: 5 μl per well for mini-gels, 2.5 μl per well for blots, 10 μl per well for large gels, 5 μl per well for blots.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Die gebrauchsfertige, vorgefärbte BLUeye-Proteinleiter hat 12 scharfe Banden bei 11, 17, 20, 25, 35, 48, 63, 75, 100, 135, 180 und 245 kDa und damit mehr Banden als die üblicherweise verwendeten Marker. Die vorgefärbte BLUeye-Proteinleiter wird in einem Gelladepuffer geliefert. Ein grüner bzw. roter Referenzstreifen erleichtert die Identifizierung. Die vorgefärbte BLUeye-Proteinleiter wurde von GeneDirex, Taiwan, hergestellt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solution | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200, 400 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Bonjour, Quel volume doit on déposer sur gel 4-20% tris Glycine svp Merci