Fortfahren mit
SDS7B2
Vorgefärbter Molekulargewichtsmarker
mol wt 26,600-180,000 Da
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 834,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Storage temp.:
2-8°C
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
26,600-180,000 Da
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Enthält eine lyophilisierte Mischung von sieben vorgefärbten Proteinen, Molekulargewichtsbereich 26,600-180,000 Da.
Preparation Note
Rekonstituieren Sie den Inhalt des Vials mit 0,5 ml 8 M Harnstoff und 0.5 mL 2 × Probenpuffer
Other Notes
Ungefärbtes Protein Molekulargewichte in Da -
Triosphosphate Isomerase aus Kaninchenmuskel: 26'600
Fumarase aus Schweineherz: 48'500
Pyruvatkinase aus Kaninchenmuskel: 58'000
Lactatdehydrogenase aus Kaninchenmuskel: 36'500
Lactoferrin aus Muttermilch: 90'000
β-Galactosidase aus E.coli: 116'000
α2-Marcroglobulin aus Pferdeserum: 180'000 (Untereinheit)
Disclaimer
Kovalente Bindung an Farbstoff resultiert in der Änderung des ersichtlichen Molekulargewichts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2787M3546C6210
Quality Level
200, 400
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
26,600-180,000 Da
mol wt
6,500-180,000 Da
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. The data sheets for Products SDS7B2 and B2787 do not provide a specific recommendation on how long the solutions of these molecular weight marker mixtures can be kept frozen at -20°C.  What information can you provide?
    1 answer
    1. Our R&D group recommends that after reconstitution, the solutions should be divided into aliquots and immediately frozen; avoid repeated freeze / thaw cycles. The aliquots should last at least a year at -20°C. Storage at -80°C would even be better, if it is convenient.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.