Fortfahren mit
MWND500
Kit für Molekulargewichte 14.000–500.000, nicht-denaturierend
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight standards, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105337
€ 414,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Kit for Molecular Weights 14,000-500,000 Non-denaturing has been used as a standard for non-denaturing PAGE (polyacrylamide gel electrophoresis) analysis. It has also been used to calibrate columns for gel exclusion chromatography.
Packaging
Das Kit enthält 5 Vials mit Proteinen (jeweils 1 mg) in einem Molekulargewichtsbereich von 14 bis 545 kDa und ein technisches Bulletin.
Proteine:
α-Lactalbumin aus Kuhmilch
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
Albumin aus Hühnereiweiss
Albumin aus Rinderserum
Urease aus Jackbohnen
Preparation Note
Rekonstituieren Sie den Inhalt jeder Flasche des Protein-Markers mit 1 mL Wasser, mit Ausnahme der Urease, Katalog-Nr. U7752. Rekonstituieren Sie das Fläschchen mit Urease mit 0,5 mL Wasser und mischen Sie es, bis das Protein gelöst ist. Fügen Sie dann 0,5 mL Glycerin zur Urease-Lösung hinzu, um das Protein während der Frost-Tau-Zyklen zu stabilisieren. Die Lösungen können bei -20°C für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden. Es wird empfohlen, wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Stammlösungen können auf Aliquots verteilt, eingefroren und dann nach 2-3 Anwendungen verworfen werden. Tauen Sie ein Aliquot jedes vorbereiteten Protein-Markers unmittelbar vor dem Gebrauch auf und verdünnen Sie es mit dem gleichen Volumen Probenpuffer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MWGF1000MWGF70MWGF200
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
liquid
form
solid
form
solid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)