Merck
S0381
Sigma-Aldrich
Spermidin -phosphat (Salz) Hexahydrat
Synonym(e):
Dispermidine triphosphate
Größe auswählen
1 G
€ 87,90
€ 87,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 87,90
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2]2 · 3H3PO4 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCCCNCCCN.NCCCCNCCCN
InChI
1S/2C7H19N3.3H3O4P.6H2O/c2*8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;3*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*10H,1-9H2;3*(H3,1,2,3,4);6*1H2
InChIKey
UYNKOICVVIGVMD-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA, may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Vorsicht
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4