Wichtige Dokumente
R6520
Rolipram
≥98% (HPLC), solid, cAMP-specific phosphodiesterase (PDE4) inhibitor
Synonym(e):
4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, ZK 62711
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Rolipram, solid, ≥98% (HPLC)
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 7 mg/mL
DMSO: 7.3 mg/mL
SMILES String
COc1ccc(cc1OC2CCCC2)C3CNC(=O)C3
InChI
1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
HJORMJIFDVBMOB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... LITAF(9516) , PDE3A(5139) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144) , PDE5A(8654) , PDE7A(5150)
mouse ... Pde4a(18577)
rat ... Adora1(29290) , Pde1b(29691) , Pde2a(81743) , Pde3a(50678) , Pde4a(25638) , Pde4b(24626) , Pde4c(290646) , Pde5a(171115)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to investigate its effects on testicular torsion–detorsion injury(36)
- to block the effects of phosphodiesterase-4 (PDE4)(37)
- as a component in chemically induced long-term potentiation (cLTP) induction media(38)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.