Merck
616431
Sigma-Aldrich
Tranylcypromin, HCl, CAS-Nr. 1986-47-6, Calbiochem
A cell-permeable phenylcyclopropylamine that inhibits the monoamine oxidase and histone demethylase activities.
Synonym(e):
Tranylcypromin, HCl, CAS-Nr. 1986-47-6, Calbiochem, Histon-Lysin-Demethylase-Inhibitor I, LSD-Inhibitor V, Monoaminoxidase-Inhibitor I, Parnate, 2-PCPA, TCP, (1R)-2-Phenylcyclopropan-1-amin, HCl, trans-2-Phenylcyclopropylamin, HCl, BHC110-Inhibitor V, LSD2-Inhibitor I, MOA-Inhibitor I,
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white to yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
InChIKey
ZPEFMSTTZXJOTM-RJUBDTSPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Phenylcyclopropylamin, das die Monoaminoxidase- bzw. Histon-Demethylase-Aktivitäten von MAO A/B (Ki = 101,9 bzw. 16,0 M) und LSD1/2 (Ki = 242,7 bzw. 180,0 M), vier Mitglieder einer Flavin-abhängigen Aminoxidase-Familie, durch eine kovalente Adduktbildung mit dem enzymgebundenen FAD inhibiert. TCP verhindert nicht nur die durch den LSD1-CoREST-Komplex (Corepressor of RE1-Silencing Transcription factor) vermittelte H3K4-Demethylierung (IC50<2 M), sondern hemmt auch die durch den LSD1-HCF-1-Komplex (Host Cell Factor-1) vermittelte H3K9-Demethylase-Aktivität, die nachweislich ein wesentlicher Mechanismus für die Replikation und latente Infektion der α-Herpesviren HSV und VZV ist. Die kombinierte Behandlung mit 2 M TCP und 10 M CHIR99061 ermöglicht Berichten zufolge die Reprogrammierung von Oct4/Klf4-transduzierten primären HNEKs (Human Neonatal Epidermal Keratinocytes) in iPS-Zellen (induzierte pluripotente Stammzellen), wenn auch mit einer 100-mal geringeren Effizienz als bei Kulturen, die mit 4-TFs transduziert wurden (Oct44, Klf4, Sox2 und c-Myc).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Liang, Y., et al. 2009. Nat. Med.15, 1312.
Li, W., et al. 2009. Stem Cells27, 2992.
Karytinos, A., et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17775.
Hruschka, S., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem.16, 7148.
Schmidt, D.M., and McCafferty, D.G. 2007. Biochemistry46, 4408.
Lee, M.G., et al. 2006. Chem. Biol.13, 563.
Yoshida, S., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2645.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3