Fortfahren mit
SML2311
BAY 60-7550
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3,4-Dimethoxybenzyl)-7-{(1R)-1-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-phenylbutyl}-5-methyllimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one, BAY-60−7550, BAY60-7550
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 872,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 228,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21[nH]c(n[c](c2c(nc1[C@H]([C@H](O)C)CCCc4ccccc4)C)=O)Cc3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C27H32N4O4/c1-17-25-27(33)29-24(16-20-13-14-22(34-3)23(15-20)35-4)30-31(25)26(28-17)21(18(2)32)12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,18,21,32H,8,11-12,16H2,1-4H3,(H,29,30,33)/t18-,21+/m1/s1
InChI key
MYTWFJKBZGMYCS-NQIIRXRSSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 60-7550 is an orally active, potent and selective cGMP-dependent phosphodiesterase PDE2 (PDE2A) inhibitor (human/bovine PDE2 IC50 = 4.7/2.0 nM; bovine PDE1 IC50 = 108 nM, human PDE5/5A/10A/4B IC50 = 240/580/704/940/1830 nM, human PDE3B/7B/8A/9A/11A IC50 >4 μM) with little activity (IC50 >10 μM) toward acetylcholinesterase, mAO-A/B, adenosine deaminase, and many receptor subtypes tested. Bay 60-7550 effectively upregulates cGMP and cAMP level in cultured rat and murine neurons (1 nM-1 μM) exposed to guanylyl cyclase (GC) or adenylyl cyclase (AC) stimulator (1 μM Bay 41-8543 or 2 μM forskolin), respectively, as well as exhibits learning and memory-improving efficacy in rats (0.6-3 mg/kg p.o.) and mice (0.3-1 mg/kg p.o.) in vivo.
Orally active, potent and selective cGMP-dependent phosphodiesterase PDE2 (PDE2A) inhibitor with learning and memory-improving efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2859SML1310SML2528
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)