This product is stored at room temperature and shipped at ambient temperature year round, globally. Exposure to freezing temperatures for short periods is not expected to impact product integrity. However, should there be any particulates, haziness, or phase separation upon reaching room temperature, it is recommended to discard the material.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 360,00 |
200 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 620,00 |
Über diesen Artikel
€ 360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
usage
0.75 mL sufficient for 0.25 mL fluid samples
General description
TRI-Reagenz LS ist ein schnelles und praktisches Reagenz für die gleichzeitige Isolierung von RNA, DNA und Proteinen aus flüssigen Proben von Menschen, Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien und Viren.
Mit der praktischen einstufigen Flüssigphasentrennung können RNA, DNA und Proteine gleichzeitig isoliert werden. Dieses Verfahren wurde an die von Chomczynski und Sacchi beschriebene Einzelschrittmethode zum Isolieren von Gesamt-RNA angepasst und ermöglicht die schnelle und effiziente Verarbeitung von flüssigen Proben. TRI-Reagenz LS eignet sich gut für große oder kleine Probenvolumen und es können viele Proben gleichzeitig extrahiert werden.
TRI-Reagenz LS ist eine monophasische Lösung aus Guanidiniumthiocyanat und Phenol. Wenn eine biologische Probe damit homogenisiert oder lysiert und anschließend Chloroform oder 1-Brom-3-chlorpropan zugegeben wird, wird das Gemisch in 3 Phasen aufgetrennt: eine wässrige Phase mit RNA, eine Interphase mit DNA und eine organische Phase mit Proteinen. Nach der Phasentrennung kann jede Komponente isoliert werden. Mit 0,75 ml TRI-Reagenz LS können 0,25 ml einer flüssigen Probe wie Fruchtwasser verarbeitet werden.
Dies ist eine der effektivsten Methoden, um innerhalb von nur einer Stunde Gesamt-RNA aus frischen Proben zu isolieren. Das Verfahren ist sehr effektiv zur Isolierung von RNA-Molekülen aller Arten mit einer Länge von 0,1–15 kb. Die gewonnene RNA ist intakt und nur minimal oder gar nicht mit DNA und Proteinen kontaminiert.
Mit der praktischen einstufigen Flüssigphasentrennung können RNA, DNA und Proteine gleichzeitig isoliert werden. Dieses Verfahren wurde an die von Chomczynski und Sacchi beschriebene Einzelschrittmethode zum Isolieren von Gesamt-RNA angepasst und ermöglicht die schnelle und effiziente Verarbeitung von flüssigen Proben. TRI-Reagenz LS eignet sich gut für große oder kleine Probenvolumen und es können viele Proben gleichzeitig extrahiert werden.
TRI-Reagenz LS ist eine monophasische Lösung aus Guanidiniumthiocyanat und Phenol. Wenn eine biologische Probe damit homogenisiert oder lysiert und anschließend Chloroform oder 1-Brom-3-chlorpropan zugegeben wird, wird das Gemisch in 3 Phasen aufgetrennt: eine wässrige Phase mit RNA, eine Interphase mit DNA und eine organische Phase mit Proteinen. Nach der Phasentrennung kann jede Komponente isoliert werden. Mit 0,75 ml TRI-Reagenz LS können 0,25 ml einer flüssigen Probe wie Fruchtwasser verarbeitet werden.
Dies ist eine der effektivsten Methoden, um innerhalb von nur einer Stunde Gesamt-RNA aus frischen Proben zu isolieren. Das Verfahren ist sehr effektiv zur Isolierung von RNA-Molekülen aller Arten mit einer Länge von 0,1–15 kb. Die gewonnene RNA ist intakt und nur minimal oder gar nicht mit DNA und Proteinen kontaminiert.
Application
TRI-Reagenz® wird bei der RNA-Extraktion verwendet.[1]
TRI-Reagenz ist eine verbesserte Version des von Chomczynski entwickelten einstufigen Gesamt-RNA-Isolationsreagenzes. Die auf diesem Reagenz basierende RNA-Isolierungsmethode ist für RNA-Anwendungen weit verbreitet und bewährt. Es eignet sich besonders für die schnelle, kostengünstige und effiziente Isolation von Gesamt-RNA oder die gleichzeitige Isolierung von RNA, DNA und Proteinen aus Proben menschlichen, tierischen, pflanzlichen, Hefe-, bakteriellen und viralen Ursprungs.
Das Reagenz wird zur Isolierung von Gesamt-RNA eingesetzt. Die daraus entstandene RNA kann für Northern Blots, mRNA-Isolierung, In-vitro-Translation, RNase-Schutzassays, Klonierung und PCR verwendet werden.
Features and Benefits
- Leicht skalierbare RNA-Isolation
- Vielseitig einsetzbar mit: Menschen, Pflanzen, Hefe, Bakterien oder Viren
- Bessere Erträge als traditionelle Guanidinthiocyanat/Cäsiumchlorid-Methoden
Legal Information
TRI Reagent is a registered trademark of Molecular Research Center, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| usage 0.75 mL sufficient for 0.25 mL fluid samples | usage 0.75 mL sufficient for 0.25 mL blood derivatives | usage mL sufficient for 107 cells, mL sufficient for 100 mg tissue (or) | usage - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRI-Reagenz®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can i continue to use if it was slightly frozen at around 0C?