Merck
P8761
Sigma-Aldrich
Probenecid
≥98% (NaOH, titration), powder, uricosuric agent
Synonym(e):
p-(Dipropylsulfamoyl)-benzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161501
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Probenecid,
Assay
≥98% (NaOH, titration)
Qualitätsniveau
Ersteller
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES String
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nützlich zur Hemmung der organischen Anionen-Transporter, MRP.
Probenecid wird verwendet:
  • als Komponente von Phenolrot-freiem Hank′s Puffer in intrazellulären Ca2+-Mobilisierungsassays
  • als Komponente eines calciumsensitiven Farbstoffs zum Untersuchen der Calciummobilisierung
  • als Zusatz zum Hank′s Balanced Salt Solution (HBSS)-Assaypuffer
Biochem./physiol. Wirkung
Probenecid ist ein urikosurischer Wirkstoff zur Förderung der Harnsäureausscheidung aus dem Urin und Reduzierung der Wiederaufnahme von Urat. Darüber hinaus reduziert es die renal-tubuläre Ausscheidung vieler weiterer Arzneimittel und steigert deren Plasmakonzentration. Die hemmende Wirkung von Probenecid wird durch Organo-Anion-Transporter vermittelt. Es hat sich bei der Behandlung von Gicht als nützlich erwiesen. Probenecid bewirkt einen Anstieg des Neurochemikaliengehalts im Gehirn, indem es deren Übergang von Plexus choroideus und Parenchymzellen in das Plasma verhindert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die ADME-Tox-Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere ADME-Tox-Produkte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Probenecid, a gout remedy, inhibits pannexin 1 channels
Harris D, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 295, C761?C767-C761?C767 (2008)
The
Drugs of Abuse: Neurological Reviews and Protocols, 109-109 (2003)
Lipid phosphate phosphatase-1 expression in cancer cells attenuates tumor growth and metastasis in mice
Tang X, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 2389-2400 (2014)
Determining the potency and molecular mechanism of action of insurmountable antagonists.
Kenakin, T, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 319, 710-723 (2014)
Hiroshi Watanabe et al.
Kidney international, 83(4), 582-592 (2013-01-18)
The accumulation of p-cresyl sulfate (PCS), a uremic toxin, is associated with the mortality rate of chronic kidney disease patients; however, the biological functions and the mechanism of its action remain largely unknown. Here we determine whether PCS enhances the
Artikel
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox