Fortfahren mit
SML0486
Elacridar
≥98% (HPLC), powder, ABC transporters MDR-1 (P-gp) inhibitor
Synonym(e):
GF120918, GG918, GW0918, N-[4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H33N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.64
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Elacridar, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12
InChI
1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)
InChI key
OSFCMRGOZNQUSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Elacridar has been used:
  • as a chemical to decipher the link between autophagy and the mechanism of resistance to sunitinib
  • as an ATP-binding cassette sub-family B member 1 inhibitor to study its effects on the NSC23766 cytotoxicity
  • to treat rhodamine 123 (Rh123) labeled cells to set sorting gates in fluorescence-activated cell sorting (FACS)
Biochem/physiol Actions
GF120918 (Elacridar) is a very potent inhibitor of the ABC transporters MDR-1 (P-gp) and BCRP. GF120918 increases the bioavailability of cytotoxic anti-tumor drugs, and also leads to increased levels of anti-HIV drugs in the brain and CNS.
GF120918 (Elacridar) is an inhibitor of MDR-1 (P-gp).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1297SML1790SML1184
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)