Wichtige Dokumente
P6744
Pikrinsäure -Lösung
1.3% in H2O (saturated)
Synonym(e):
2,4,6-Trinitrophenol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1.3% in H2O (saturated)
Farbe
yellow to very dark yellow
Dichte
1.080 g/cm3
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChIKey
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pikrinsäure ist anionisch und hat ein niedriges Molekulargewicht.[3]
Anwendung
- Sie ist eine Komponente der Pikro-Siriusrot-Färbung, die zur Färbung von Kollagen verwendet wird.[7]
- Die zur Fixierung von Zellkernen und Bindegewebe eingesetzte Bouinsche Lösung enthält ebenfalls Pikrinsäure.[3]
- Sie kann als kolorimetrisches Reagenz in Assays zur Kreatinin-Bestimmung eingesetzt werden.
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?