Wichtige Dokumente
P2443
Pluronic® F-127
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Non-ionic copolymer surfactant
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Non-ionic
contains 100ppm BHT
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Mol-Gew.
~12600 g/mol
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
950-1000 ppm (~25°C)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
HLB
18 - 23
SMILES String
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Trägersystem für ein Peptid zur Wundstelle zur Untersuchung der Wirkung des Peptids auf die Wundheilung bei Mäusen
- als Oberflächenbeschichtung für PDMS-Stempel (Polydimethylsiloxan), um diese hydrogelabweisend zu machen
- bei der Vorbereitung der Calcium-Indikator-Stammlösung zur Messung neuraler Aktivitäten
- als Komponente einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) zur Verringerung unspezifischer Zell- und Proteinadhäsionen an PDMS-basierten Mikrofluidikgeräten
- Dieses nichtionische Copolymer-Tensid ist für den Einsatz in Insektenzellkulturen als Antischaummittel geeignet.
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Verwandter Inhalt
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Bei der Gewebezüchtung werden Gewebekulturen aus strukturellen Gerüsten, lebenden Zellen und biologisch aktiven Molekülen hergestellt, indem die Mikroumgebung des Körpers simuliert wird. Ziel ist es, beschädigtes Gewebe zu reparieren oder zu ersetzen.