Fortfahren mit
A1422
4-Amino-hippursäure
≥99%
Synonym(e):
N-(4-Aminobenzoyl)-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-518-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Amino-hippursäure, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Nierentubuli sondern p-Aminohippursäure/PAH ab.
Application
p-Aminohippursäure wird als Infusion verwendet, um den Plasmafluss zu messen.
Biochem/physiol Actions
p-Aminohippursäure (PAH) wird als Marker in Ernährungsstudien verwendet, um den Blutfluss bei Schweinen zu messen, was wiederum dabei hilft, den PDV-Fluss (portal drained viscera) von Nährstoffen zu bestimmen.
p-Aminohippursäure (PAH), OAT-1-spezifisch, wird zur Unterstützung bei der Differenzierung und Charakterisierung von organischer Anionentransporter-Isoformen (OAT) eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1025351PHR31748.14621
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
mp
199-200 °C (dec.) (lit.)
mp
199-202 °C (decomposition)
application(s)
cell analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-hippursäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)